Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ GAPDH siRNA (människa)
Beskrivning
Ambion™Ljuddämpare™ GAPDH positiv kontroll siRNA (human) är idealisk för att utveckla och optimera siRNA-experiment. Kontrollen är validerad för användning i mänskliga cellinjer. 5 nmol tillhandahålls, tillsammans med ett extra rör med 2 nmol negativ kontroll siRNA.
- Validerade siRNA-kontroller för att optimera siRNA-experiment
- Genspecifik kontroll siRNA försedd med kodade, negativa kontroller
- Funktionstestad i flera vanliga cellinjer
- HPLC-renad, duplexad och klar att använda ljuddämpare™ kontroll siRNA är omodifierade 21-merer; de är designade för att användas med ljuddämpare™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA och andra omodifierade 21-mer siRNA.
Om du använder andra siRNA-produkter, som t.ex Ambion™Ljuddämpare™ Välj siRNA eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA avsedda för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys. |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Människa |
| För användning med (applikation) | RNAi, transfektion |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Ljuddämpare , Ambion |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 5 nmol |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |