Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ GAPDH siRNA (människa, mus, råtta)
Description
Invitrogen™Ljuddämpare™ GAPDH positiv kontroll siRNA (människa, mus, råtta) är idealisk för att utveckla och optimera siRNA-experiment. Kontrollen är validerad för användning i human-, mus- och råttcellinjer.
- Validerade siRNA-kontroller för att optimera siRNA-experiment
- Funktionstestad i flera vanliga cellinjer
- HPLC-renad, duplexad och klar att använda ljuddämpare™ kontroll siRNA är omodifierade 21-merer; de är designade för att användas med ljuddämpare™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA och andra omodifierade 21-mer siRNA.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys. |
| Kontrolltyp | Positiv kontroll |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Människa, Mus, Råtta |
| För användning med (applikation) | Transfektion, RNAi |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Ljuddämpare, Ambion |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 5 nmol |
| Show More |