Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Human Apoptosis siRNA Library
Beskrivning
The Silencer™ Human Apoptosis siRNA Library provides investigators with a focused siRNA screening platform targeting apoptosis genes and enabling a detailed analysis of the apoptotic signaling pathway. The Silencer Human Apoptosis siRNA Library includes 2769 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 923 apoptosis genes for performing RNAi functional studies of apoptotic signaling proteins. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Apoptosis siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screening in apoptosis studies.
Ljuddämparen™ Human Apoptosis siRNA Library förser utredare med en fokuserad siRNA-screeningsplattform som riktar in sig på apoptosgener och möjliggör en detaljerad analys av den apoptotiska signalvägen. The Silencer Human Apoptosis siRNA Library inkluderar 2769 Ambion™Silencer siRNA som riktar sig till 923 apoptosgener för att utföra RNAi funktionella studier av apoptotiska signalproteiner. Biblioteket designades med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsrefererade till Gene Ontology Consortium (GO) databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Använder AmbionLjuddämparteknologi byggd på stringent bioinformatik för att möjliggöra hög målspecificitet och siRNA-styrka, Silencer Human Apoptosis siRNA Library är en idealisk lösning för fokuserad och kostnadseffektiv RNAi-screening i apoptosstudier.
- Omfattande —påskynda dina apoptos RNAi-genfunktionsskärmar med fördefinierade Silencer Human Apoptosis siRNA Library
- Tillförlitlig —Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmålEffektiv Minska —effekterna utanför målet vid låga koncentrationer med beprövad AmbionLjuddämpare siRNA design
- Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
- Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Human Apoptosis siRNA Library?
Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, optimeras Silencer siRNA med design och högkvalitativ syntes med garanterad tystnad. Silencer Human Apoptosis siRNA Library innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med maximal styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på datakvalitet. Alla Silencer -bibliotek väljs mot de senaste tillgängliga databaserna och resurserna för uppdaterat innehåll. Fullständig siRNA-sekvensinformation, såväl som exonet och varje riktad gens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och Locus ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna tillhandahålls. Kontakta oss för en komplett lista över mål.
Ljuddämpare siRNA-bibliotek låter dig screena effektivt och maximera datautmatningen
AmbionSilencer siRNAs är designade med styrka i åtanke för att säkerställa gennedbrytning vid lägsta koncentrationer. Detta bidrar inte bara till att säkerställa mindre potential för off-måleffekter och falskt positiva data utan minimerar också falska negativa resultat av siRNA-screening. Silencer Human Apoptosis siRNA Library innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttagener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med en av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller e-posta oss på RNAilibraries@lifetech.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 2769 total siRNAs targeting 923 genes plated onto 96-well plates (33 plates) |
| Innehåll och lagring | Totalt 2769 siRNA som riktar sig till 923 gener utsträckta på 33 x 96-brunnars plattor Förvaras vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Människa |
| Provtyp | RNA |
| För användning med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Ljuddämpare |
| Produkttyp | siRNA bibliotek |
| Renhet | Standard |
| Visa mer |