Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Human Cancer Genome siRNA Library
Beskrivning
Silencer™ Human Cancer Genome siRNA Library innehåller 1572 Ambion™ Silencer siRNA som riktar sig mot 524 genmål som ofta påverkas vid cancer. Biblioteket utformades med hjälp av de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen, och korsrefererades till Gene Ontology Consortium (GO)-databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) samt The Cancer Genome Atlas (TCGA). Genom att använda Ambion Silencer teknik baserad på strikt bioinformatik för att möjliggöra hög målspecificitet och siRNA-potenti Silencer, är Human Cancer Genome siRNA Library en idealisk lösning för fokuserad och kostnadseffektiv RNAi-funktionell screening mot cancergenmål.
- Omfattande – Snabba på dina cancergen-funktionsscreeningar med fördefinierad Silencer human cancer genom siRNA-bibliotek
- Tillförlitlig – Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmål
- Effektiv – Minska off-target-effekter vid låga koncentrationer med beprövad Ambion Silencer siRNA-design
- Bekvämt–: Minska datadekonvolution och påskynda målvalidering med vårt arrayade format
- Anpassningsbart – Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödesbehov, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Human Cancer Genome siRNA Library?
Tillsammans med noggrann bioinformatik urval av genmål Silencer optimeras siRNA med design och högkvalitativ syntes med garanterad tystnad. Silencer Human Cancer Genome siRNA-biblioteket innehåller vårt fördesignade och, när tillgängligt, validerade siRNA genererade med maximal potenti och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på datakvalitet. Alla Silencer bibliotek väljs ut från de senaste tillgängliga databaserna och resurserna för aktuellt innehåll. Fullständig siRNA-sekvensinformation, samt exon-målet och varje riktad gens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och locus ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna, tillhandahålls. Vänligen kontakta oss för en komplett lista över mål.
Silencer siRNA-bibliotek gör det möjligt att screena effektivt och maximera datautgången
Ambion Silencer siRNA är utformade med potenti i åtanke för att säkerställa gennedslagning vid minimala koncentrationer. Detta bidrar inte bara till att minska risken för off-target-effekter och falskt positiva data utan minimerar också falskt negativa utfall av siRNA-screening. Silencer Human Cancer Genome siRNA-biblioteket innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttgener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med någon av våra tekniska experter, kontakta din lokala försäljningsrepresentant eller mejla oss på RNAilibraries@lifetech.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1572 total siRNAs targeting 524 genes plated onto 96-well plates (18 plates) |
| Innehåll och lagring | Totalt 1572 siRNA som riktar sig till 524 gener utplacerade på 18 x 96-brunnars plattor Förvaras vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Människa |
| Provtyp | RNA |
| För användning med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Ljuddämpare |
| Produkttyp | siRNA bibliotek |
| Renhet | Standard |
| Visa mer |