Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Human Cell Cycle Regulation siRNA Library
Beskrivning
Proteiner som reglerar celldelning är avgörande för att kontrollera celltillväxt och är därför potentiellt viktiga läkemedelsmål. Silencer™ Human Cell Cycle Regulation siRNA-biblioteket inkluderar 4 398 Ambion™ Silencer siRNA som riktar sig mot 1 466 gener. Dessa siRNA-genmål inkluderar cyklinberoende kinaser, eller CDK:er, som är avgörande för cellcykelprogression, regulatorer av cellcykelprogression såsom CIP/PIP-familjens proteiner och medlemmar av INK4-familjen av cellcykelhämmare, proteiner i retinoblastomfamiljen samt DNA-replikationsfaktorer såsom celldelningscykelproteiner (CDC). Biblioteket designades med hjälp av de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen, och korsrefererades till Gene Ontology Consortium (GO)-databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Genom att använda Ambion Silencer teknik baserad på strikt bioinformatik för att möjliggöra hög målspecificitet och siRNA-potenti Silencer , är Human Cell Cycle Regulation siRNA Library en idealisk lösning för fokuserad och kostnadseffektiv RNAi-screening mot cellcykelreglering.
- Omfattande – RNAi-funktionsscreeningar med fördefinierade Silencer siRNA-bibliotek för Regulation av human cellcykel
- Tillförlitlig – Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmål
- Effektiv – Minska off-target-effekter vid låga koncentrationer med beprövad Ambion Silencer siRNA-design
- Bekvämt–: Minska datadekonvolution och påskynda målvalidering med vårt arrayade format
- Anpassningsbart – Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödesbehov, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Human Cell Cycle Regulation siRNA Library?
Tillsammans med noggrann bioinformatik urval av genmål Silencer optimeras siRNA med design och högkvalitativ syntes med garanterad tystnad. Silencer Human Cell Cycle Regulation siRNA-biblioteket innehåller vårt fördesignade och när tillgängligt validerat siRNA genereras med maximal potens och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på datakvalitet. Alla Silencer bibliotek väljs ut från de senaste tillgängliga databaserna och resurserna för aktuellt innehåll. Full siRNA-sekvensinformation, samt exon-målet och varje riktad gens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och locus ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna, tillhandahålls. Vänligen kontakta oss för den fullständiga listan över mål.
Silencer siRNA-bibliotek gör det möjligt att screena effektivt och maximera datautgången
Ambion Silencer siRNA är utformade med potenti i åtanke för att hjälpa till att säkerställa gennedbrytning vid minimala koncentrationer. Detta bidrar inte bara till att minska risken för off-target-effekter och falskt positiva data utan minimerar också falskt negativa utfall av siRNA-screening. Human Silencer Cell Cycle Regulation siRNA-biblioteket innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttgener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med någon av våra tekniska experter, kontakta din lokala försäljningsrepresentant eller mejla oss på RNAilibraries@lifetech.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 4398 total siRNAs targeting 1466 genes plated onto 96-well plates (51 plates) |
| Innehåll och lagring | Totalt 4398 siRNA som riktar sig till 1466 gener utsträckta på 51 x 96-brunnars plattor Förvaras vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Människa |
| Provtyp | DNA |
| För användning med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Ljuddämpare |
| Produkttyp | siRNA bibliotek |
| Renhet | Standard |
| Visa mer |