Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Human Cell Surface siRNA Library
Beskrivning
Cell surface receptors are specialized integral membrane proteins that take part in communication between the cell and its surroundings. Extracellular signaling molecules, typically hormones, neurotransmitters, cytokines, growth factors and cell recognition molecules, attach to the receptor, triggering changes in the function of the cell. The Silencer™ Human Cell Surface siRNA Library contains 2367 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 789 genes. This library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Cell Surface siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screening against cell surface-based signaling.
Cellytreceptorer är specialiserade integrala membranproteiner som deltar i kommunikationen mellan cellen och dess omgivning. Extracellulära signalmolekyler, typiskt hormoner, neurotransmittorer, cytokiner, tillväxtfaktorer och celligenkänningsmolekyler, fäster till receptorn, vilket utlöser förändringar i cellens funktion. Ljuddämparen™ Human Cell Surface siRNA Library innehåller 2367 Ambion™Ljuddämpare siRNA som riktar sig mot 789 gener. Detta bibliotek har utformats med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsreferens till databasen Gene Ontology Consortium (GO) och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Använder AmbionSilencer -teknologi byggd på stringent bioinformatik för att möjliggöra hög målspecificitet och siRNA-styrka, Silencer Human Cell Surface siRNA Library är en idealisk lösning för fokuserad och kostnadseffektiv RNAi-screening mot cellytebaserad signalering.
- Omfattande —påskynda din cellytereceptor RNAi funktionella skärmar med fördefinierade Silencer Human Cell Surface siRNA Library
- Pålitlig —Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmål
- Effektivt —Minska effekterna utanför målet vid låga koncentrationer med beprövade AmbionLjuddämpare siRNA design
- Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
- Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Human Cell Surface siRNA Library?
Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, optimeras Silencer siRNA med design och högkvalitativ syntes med garanterad tystnad. Silencer Human Cell Surface siRNA Library innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med maximal styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på datakvalitet. Alla Silencer -bibliotek väljs mot de senaste tillgängliga databaserna och resurserna för uppdaterat innehåll. Fullständig siRNA-sekvensinformation, såväl som exonet och varje riktad gens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och Locus ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna tillhandahålls. Kontakta oss för en komplett lista över mål.
Ljuddämpare siRNA-bibliotek låter dig screena effektivt och maximera datautmatningen
AmbionSilencer siRNAs är designade med styrka i åtanke för att säkerställa gennedbrytning vid lägsta koncentrationer. Detta bidrar inte bara till att säkerställa mindre potential för off-måleffekter och falskt positiva data utan minimerar också falska negativa resultat av siRNA-screening. Silencer Human Cell Surface siRNA Library innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttagener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med en av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller e-posta oss på RNAilibraries@lifetech.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 2367 total siRNAs targeting 789 genes plated onto 96-well plates (27 plates) |
| Innehåll och lagring | Totalt 2367 siRNA som riktar in sig på 789 gener utplacerade på 27 x 96 -brunnars plattor Förvaras vid eller °under -20 C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Människa |
| Provtyp | RNA |
| För användning med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Ljuddämpare |
| Produkttyp | siRNA bibliotek |
| Renhet | Standard |
| Visa mer |