Learn More
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Human DNA Damage Response siRNA Library
Description
DNA-övervakningsproteiner övervakar DNA:s integritet och kan aktivera cellcykelkontroller och DNA-reparationsvägar som svar på DNA-skador. Detta kan förhindra potentiellt skadliga mutationer. Silencer™ Human DNA Damage Response siRNA Library innehåller 1725 Ambion™ Silencer siRNA som riktar sig mot 575 gener för att utföra RNAi-screeningar mot kända DNA-skadesvarsvägar. Biblioteket designades med hjälp av de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen, och korsrefererades till Gene Ontology Consortium (GO)-databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Genom att använda Ambion Silencer teknik baserad på strikt bioinformatik för att möjliggöra målspecificitet och siRNA-potenti Silencer , är Human DNA Damage Response siRNA Library en idealisk lösning för fokuserade och kostnadseffektiva RNAi-screeningar som riktar sig mot cellulära vägar som upptäcker, signalerar och reparerar DNA-lesioner efter DNA-skador.
- Omfattande – Snabba på dina screeningar av DNA-skadegener med fördefinierad Silencer human DNA-skaderespons siRNA-bibliotek
- Tillförlitlig – Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmål. Effektivt—: Minska effekter utanför målet vid låga koncentrationer med beprövad Ambion Silencer siRNA-design
- Bekvämt–: Minska datadekonvolution och påskynda målvalidering med vårt arrayade format
- Anpassningsbart – Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödesbehov, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Human DNA Damage Response siRNA-biblioteket?
Tillsammans med noggrann bioinformatik urval av genmål Silencer optimeras siRNA för design och högkvalitativ syntes med garanterad tystnad. Silencer Human DNA Damage Response siRNA-biblioteket innehåller vårt fördesignade och, när tillgängligt, validerade siRNA genererade med maximal potenti och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på datakvalitet. Alla Silencer bibliotek väljs ut från de senaste tillgängliga databaserna och resurserna för uppdaterat innehåll. Full siRNA-sekvensinformation, samt exon-målet och varje riktad gens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och Locus ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna, tillhandahålls. Vänligen kontakta oss för en komplett lista över mål.
Silencer siRNA-bibliotek gör det möjligt att screena effektivt och maximera datautgången
Ambion Silencer siRNA är utformade med potenti i åtanke för att säkerställa gennedbrytning vid minimala koncentrationer. Detta bidrar inte bara till att minska risken för off-target-effekter och falskt positiva data utan minimerar också falskt negativa utfall av siRNA-screening. Silencer Human DNA Damage Response siRNA-biblioteket innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttgener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med någon av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller mejla oss på RNAilibraries@lifetech.
Spécification
Spécification
| Beskrivning | 1725 total siRNAs targeting 575 genes plated onto 96-well plates (21 plates) |
| Innehåll och lagring | Totalt 1725 siRNA som riktar sig till 575 gener utsträckta på 21 x 96-brunnars plattor Förvaras vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Människa |
| Provtyp | DNA |
| För användning med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Ljuddämpare |
| Produkttyp | siRNA bibliotek |
| Renhet | Standard |
| Afficher plus |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.