Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Human Drug Targets siRNA Library
Produktkod. 15631862
Change view
Formatera:
96-brunnsplatta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
15631862 96-brunnsplatta 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15631862 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30094
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Ljuddämparen™ Human Drug Targets siRNA Library inkluderar gener involverade i apoptos, senescens, nukleinsyrabindning, autofagi, DNA-reparation, och tillsammans med karakteriserade nukleära receptorer och andra gener som anses vara potentiella mål för behandling.
The Silencer™ Human Drug Targets siRNA Library includes genes involved in apoptosis, senescence, nucleic acid binding, autophagy, DNA repair, and along with characterized nuclear receptors and other genes that are considered potential targets for therapeutics. The Silencer Human Drug Targets siRNA Library contains 23,745 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 7915 genes for performing RNAi screens against known human drug target genes. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Drug Targets siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screening against pre-defined therapeutic gene drug targets.
Ljuddämparen™ Human Drug Targets siRNA Library inkluderar gener involverade i apoptos, senescens, nukleinsyrabindning, autofagi, DNA-reparation, och tillsammans med karakteriserade nukleära receptorer och andra gener som anses vara potentiella mål för behandling. The Silencer Human Drug Targets siRNA Library innehåller 23 745 Ambion™Ljuddämpare siRNA som riktar sig till 7915 gener för att utföra RNAi-screeningar mot kända humana läkemedelsmålgener. Biblioteket designades med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsrefererade till Gene Ontology Consortium (GO) databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Använder AmbionSilencer -teknologi byggd på stringent bioinformatik för att möjliggöra hög målspecificitet och siRNA-styrka, Silencer Human Drug Targets siRNA Library är en idealisk lösning för fokuserad och kostnadseffektiv RNAi-screening mot fördefinierade terapeutiska genläkemedelsmål.
  • Omfattande —påskynda dina läkemedelsmålsskärmar med fördefinierade bibliotek av Silencer humana läkemedelsmål siRNAs
  • Tillförlitlig —Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmålEffektiv Minska —effekterna utanför målet vid låga koncentrationer med beprövad AmbionLjuddämpare siRNA design
  • Bekvämt —Minska datadekonvolution och påskynda målvalideringen med vårt 96- och 384-brunnars format
  • Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Human Drug Targets siRNA Library?
Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, är Silencer siRNAs optimerade för design och högkvalitativ syntes med garanterad tystnad. Silencer Human Drug Targets siRNA Library innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med maximal styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på datakvalitet. Alla Silencer -bibliotek väljs mot de senaste tillgängliga databaserna och resurserna för uppdaterat innehåll. Fullständig siRNA-sekvensinformation, såväl som exonet och varje riktad gens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och Locus ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna tillhandahålls. Kontakta oss för en komplett lista över mål.
Ljuddämpare siRNA-bibliotek låter dig screena effektivt och maximera datautmatningen
AmbionSilencer siRNAs är designade med styrka i åtanke för att säkerställa gennedbrytning vid lägsta koncentrationer. Detta bidrar inte bara till att säkerställa mindre potential för off-måleffekter och falskt positiva data utan minimerar också falska negativa resultat av siRNA-screening. Silencer Human Drug Targets siRNA Library innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttagener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med en av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller e-posta oss på RNAilibraries@lifetech.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 23,745 total siRNAs targeting 7915 genes plated onto 96-well plates ( 270 plates)
Innehåll och lagring Totalt 23 745 siRNA som riktar in sig på 7915 gener utsträckta på 280 x 96
-brunnars plattor Förvaras vid eller °under -20 C i en icke-frostfri frys.
Formatera 96-brunnsplatta
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Art Människa
Provtyp DNA
För användning med (applikation) RNAi
Produktlinje Ljuddämpare
Produkttyp siRNA bibliotek
Renhet Standard
Kvantitet 1 set (96-brunnar)
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is