Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Human Drug Transporter siRNA Library
Beskrivning
Transportörproteiner spelar en nyckelroll i farmakologin och påverkar hur molekyler förflyttas över cellmembranen. Ljuddämparen™ Human Drug Transporter siRNA Library innehåller gener som är viktiga för absorption, distribution, metabolism och utsöndring av många läkemedel. Silencer Human Drug Transporter siRNA-biblioteket innehåller 297 Ambion™Ljuddämpare siRNA som riktar sig mot 99 gener för att utföra RNAi-skärmar mot läkemedelstransportörer. Biblioteket designades med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsrefererade till Gene Ontology Consortium (GO) databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Använder AmbionLjuddämparteknologi byggd på stringent bioinformatik för att möjliggöra hög målspecificitet och siRNA-styrka, Silencer Human Drug Transporter siRNA Library är en idealisk lösning för fokuserade och kostnadseffektiva RNAi-skärmar mot farmaceutiska läkemedelstransportproteiner.
- Omfattande —påskynda din drogtransportör RNAi funktionella skärmar med fördefinierade och färdiga att skicka Silencer Human Drug Transporter siRNA Library
- Tillförlitlig —Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmålEffektiv Minska —effekterna utanför målet vid låga koncentrationer med beprövad AmbionLjuddämpare siRNA design
- Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
- Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Human Drug Transporter siRNA Library?
Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, optimeras Silencer siRNA med design och högkvalitativ syntes med garanterad tystnad. Silencer Human Drug Transporter siRNA Library innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med maximal styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på datakvalitet. Alla Silencer -bibliotek väljs mot de senaste tillgängliga databaserna och resurserna för uppdaterat innehåll. Fullständig siRNA-sekvensinformation, såväl som exonet och varje riktad gens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och Locus ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna tillhandahålls. Kontakta oss för en komplett lista över mål.
Ljuddämpare siRNA-bibliotek låter dig screena effektivt och maximera datautmatningen
AmbionSilencer siRNAs är designade med styrka i åtanke för att säkerställa gennedbrytning vid lägsta koncentrationer. Detta bidrar inte bara till att säkerställa mindre potential för off-måleffekter och falskt positiva data utan minimerar också falska negativa resultat av siRNA-screening. Silencer Human Drug Transporter siRNA Library innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttagener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med en av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller e-posta oss på RNAilibraries@lifetech.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 297 total siRNAs targeting 99 genes plated onto 96-well plates (6 plates) |
| Innehåll och lagring | Totalt 297 siRNA som riktar sig till 99 gener utsträckta på 6 x 96-brunnars plattor Förvaras vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Människa |
| Provtyp | RNA |
| För användning med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Ljuddämpare |
| Produkttyp | siRNA bibliotek |
| Renhet | Standard |
| Visa mer |