Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Human Epigenetics siRNA-bibliotek
Produktkod. 15651852
Change view
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15651852 1 sats 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15651852 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30086
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Epigenetisk reglering av genuttryck har visat sig vara en nyckelregulator i utvecklingen och progressionen av en mängd mänskliga sjukdomar.
Epigenetic regulation of gene expression is proving to be a key regulator in the development and progression of a host of human diseases. The Silencer™ Human Epigenetics siRNA Library contains 1,560 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 520 epigenetic enzymes, including those mediating epigenetic signaling through the acetylation and methylation of histones. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to ensure high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Epigenetics siRNA Library is an ideal RNAi screening solution for focused and cost-effective epigenetic gene knockdown studies.
Epigenetisk reglering av genuttryck har visat sig vara en nyckelregulator i utvecklingen och progressionen av en mängd mänskliga sjukdomar. Ljuddämparen™ Human Epigenetics siRNA Library innehåller 1 560 Ambion™Silencer siRNA som riktar sig till 520 epigenetiska enzymer, inklusive de som förmedlar epigenetisk signalering genom acetylering och metylering av histoner. Biblioteket designades med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsrefererade till Gene Ontology Consortium (GO) databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Använder AmbionSilencer -teknologin bygger på strikt bioinformatik för att säkerställa hög målspecificitet och siRNA-styrka, Silencer Human Epigenetics siRNA Library är en idealisk RNAi-screeningslösning för fokuserade och kostnadseffektiva epigenetiska genknockdown-studier.
  • Omfattande —Påskynda upptäckten av epigenetisk reglering av genuttryck med fördefinierad Silencer Human Epigenetics siRNA Library
  • Pålitlig —Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmål
  • Effektivt —Minska effekterna utanför målet vid låga koncentrationer med beprövade AmbionLjuddämpare siRNA design
  • Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
  • Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Human Epigenetics siRNA Library?
Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, är Silencer siRNAs optimerade för design och högkvalitativ syntes med garanterad tystnad. Silencer Human Epigenetics siRNA Library innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med maximal styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på datakvalitet. Alla Silencer -bibliotek väljs mot de senaste tillgängliga databaserna och resurserna för uppdaterat innehåll. Fullständig siRNA-sekvensinformation, såväl som exonet och varje riktad gens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och Locus ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna tillhandahålls. Kontakta oss för en komplett lista över mål.
Ljuddämpare siRNA-bibliotek låter dig screena effektivt och maximera datautmatningen
AmbionSilencer siRNAs är designade med styrka i åtanke för att säkerställa gennedbrytning vid lägsta koncentrationer. Detta bidrar inte bara till att säkerställa mindre potential för off-måleffekter och falskt positiva data utan minimerar också falska negativa resultat av siRNA-screening. Silencer Human Epigenetics siRNA Library innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttagener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med en av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller e-posta oss på RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1563 total siRNAs targeting 521 genes plated onto 96-well plates (18 plates)
Innehåll och lagring Totalt 1560 siRNA som riktar sig till 520 gener utsträckta på 18 x 96-brunnars
plattor Förvaras vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys.
Formatera 96-brunnsplatta
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Art Människa
För användning med (applikation) RNAi
Produktlinje Ljuddämpare
Produkttyp siRNA bibliotek
Renhet Standard
Kvantitet 1 sats
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is