Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Human Jon Channel siRNA Library
Beskrivning
Ion channels are key components in a multitude of biological processes, including rapid changes in muscle cell contractions, epithelial transport of nutrients and ions, T cell activation and pancreatic beta-cell insulin release. They are therefore a frequent target for drug discovery. The Silencer™ Human Ion Channel siRNA Library contains 1,011 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 337 genes. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to ensure high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Ion Channel siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screening against ion channel gene knockdown studies.
Jonkanaler är nyckelkomponenter i en mängd biologiska processer, inklusive snabba förändringar i muskelcellssammandragningar, epiteltransport av näringsämnen och joner, T-cellsaktivering och pankreatisk betacellsinsulinfrisättning. De är därför ett vanligt mål för läkemedelsupptäckt. Ljuddämparen™ Human Ion Channel siRNA-biblioteket innehåller 1 011 Ambion™Ljuddämpare siRNA som riktar sig mot 337 gener. Biblioteket designades med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsrefererade till Gene Ontology Consortium (GO) databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Använder AmbionLjuddämparteknologi byggd på stringent bioinformatik för att säkerställa hög målspecificitet och siRNA-styrka, Silencer Human Ion Channel siRNA Library är en idealisk lösning för fokuserad och kostnadseffektiv RNAi-screening mot jonkanalgenknockdown-studier.
- Omfattande —Expedite funktionell genupptäckt med fördefinierad Silencer Human Ion Channel siRNA Library
- Pålitlig —Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmål
- Effektivt —Minska effekterna utanför målet vid låga koncentrationer med beprövade AmbionLjuddämpare siRNA design
- Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
- Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Human Ion Channel siRNA Library?
Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, är Silencer siRNAs optimerade för design och högkvalitativ syntes med garanterad tystnad. Silencer Human Ion Channel siRNA Library innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med maximal styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på data. Alla Silencer -bibliotek väljs mot de senaste tillgängliga databaserna och resurserna för uppdaterat innehåll. Fullständig siRNA-sekvensinformation, såväl som exonet och varje riktad gens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och Locus ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna tillhandahålls. Kontakta oss för en komplett lista över mål.
Ljuddämpare siRNA-bibliotek låter dig screena effektivt och maximera datautmatningen
AmbionSilencer siRNAs är designade med styrka i åtanke för att säkerställa gennedbrytning vid lägsta koncentrationer. Detta bidrar inte bara till att säkerställa mindre potential för off-måleffekter och falskt positiva data utan minimerar också falska negativa resultat av siRNA-screening. Silencer Human Ion Channel siRNA-biblioteket innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttagener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med en av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller e-posta oss på RNAilibraries@lifetech.com.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1011 total siRNAs targeting 337 genes plated onto 96-well plates (12 plates) |
| Innehåll och lagring | Totalt 1011 siRNA som riktar sig till 337 gener utsträckta på 12 x 96-brunnars plattor Förvaras vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Människa |
| För användning med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Ljuddämpare |
| Produkttyp | siRNA bibliotek |
| Renhet | Standard |
| Kvantitet | 1 sats |
| Visa mer |