Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Human Kinase siRNA bibliotek
Produktkod. 15681842
Change view
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15681842 1 sats 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15681842 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30079
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Med tanke på deras betydelse för cellsignalering och många andra biologiska vägar, har kinaser blivit viktiga läkemedelsmål.
Med tanke på deras betydelse för cellsignalering och många andra biologiska vägar har kinaser blivit viktiga läkemedelsmål. Silencer™ Human Kinase siRNA Library innehåller 2127 Ambion™ Silencer siRNA som riktar sig mot 709 mänskliga kinasgener för att utföra RNAi-screeningar mot kinomet. Detta siRNA-bibliotek är utformat med hjälp av de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen, och korsrefereras till Gene Ontology Consortium (GO)-databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) samt ytterligare resurser, såsom KinBase-databasen. Genom att använda Ambion Silencer teknik baserad på strikt bioinformatik för att möjliggöra hög målspecificitet och siRNA-potenti Silencer , möjliggör Human Kinase siRNA-biblioteket noggrann men kostnadseffektiv RNAi-screening för kinassignalvägar.
  • Omfattande – Påskynda funktionell genupptäckt med fördefinierad Silencer Human Kinase siRNA-bibliotek
  • Tillförlitlig – Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmål
  • Effektiv – Minska off-target-effekter vid låga koncentrationer med beprövad Ambion Silencer siRNA-design
  • Bekvämt–: Minska datadekonvolution och påskynda målvalidering med vårt arrayade format
  • Anpassningsbart – Välj det bästa alternativet som finns tillgängligt för dina arbetsflödesbehov, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Human Silencer Kinase siRNA Library?
Silencer siRNA är optimerade för design och högkvalitativ syntes med garanterad tystnad. Human Silencer Kinase siRNA-biblioteket innehåller våra fördesignade och när tillgängliga validerade siRNA genererade med potenti och specificitet i åtanke, så att du kan fokusera på datakvalitet. Detta bibliotek väljs ut från de senaste tillgängliga databaserna och resurserna för aktuellt innehåll. Full siRNA-sekvensinformation, samt exon-målet och varje målgens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och locus ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna, tillhandahålls. Vänligen kontakta oss för den fullständiga listan över mål.
Silencer siRNA-bibliotek gör det möjligt att screena effektivt och maximera datautgången
Ambion Silencer siRNA är utformade med potenti i åtanke för att säkerställa gennedbrytning vid minimala koncentrationer. Detta bidrar inte bara till att minska risken för off-target-effekter och falskt positiva data utan minimerar också falskt negativa utfall av siRNA-screening. Human Silencer Kinase siRNA-biblioteket innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för människor, mus- eller råttgener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med någon av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller mejla oss på RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 2127 total siRNAs targeting 709 genes plated onto 96-well plates (27 plates)
Innehåll och lagring Totalt 2127 siRNA som riktar in sig på 709 gener utplacerade på 27 x 96
-brunnars plattor Förvaras vid eller °under -20 C i en icke-frostfri frys.
Formatera 96-brunnsplatta
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Art Människa
För användning med (applikation) RNAi
Produktlinje Ljuddämpare
Produkttyp siRNA bibliotek
Renhet Standard
Kvantitet 1 sats
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is