Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Människans membransmuggling siRNA-bibliotek
Produktkod. 15611872
Change view
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15611872 1 sats 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15611872 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30139
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Ljuddämparen™ Människomembranhandel siRNA Library är designat för forskare som riktar in sig på proteiner som är kända eller förutspås delta i membranhandel eller ombyggnad.
The Silencer™ Human Membrane Trafficking siRNA Library is designed for researchers targeting proteins known or predicted to participate in membrane trafficking or remodeling. This library is designed with an aim to understand gene expression in critical cellular functions including biosynthesis, secretion, endocytosis, lysosomal and proteasomal protein degradation, and phagocytosis. The Silencer Human Membrane Trafficking siRNA Library contains 426 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 142 genes. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to ensure high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Membrane Trafficking siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screens against genes integral to membrane trafficking.
Ljuddämparen™ Människomembranhandel siRNA Library är designat för forskare som riktar in sig på proteiner som är kända eller förutspås delta i membranhandel eller ombyggnad. Detta bibliotek är designat med syfte att förstå genuttryck i kritiska cellulära funktioner inklusive biosyntes, sekretion, endocytos, lysosomal och proteasomal proteinnedbrytning och fagocytos. The Silencer Human Membrane Trafficking siRNA Library innehåller 426 Ambion™Ljuddämpare siRNA som riktar sig mot 142 gener. Biblioteket designades med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsrefererade till Gene Ontology Consortium (GO) databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Använder AmbionLjuddämparteknologi byggd på strikt bioinformatik för att säkerställa hög målspecificitet och siRNA-styrka, Silencer Human Membrane Trafficking siRNA Library är en idealisk lösning för fokuserade och kostnadseffektiva RNAi-skärmar mot gener som är integrerade i membranhandel.
  • Omfattande —Påskynda din cellmembranhandel RNAi-funktionella skärmar med fördefinierade ljuddämpare för mänskliga membranhandel siRNA-bibliotek
  • Pålitlig —Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmål
  • Effektivt —Minska effekterna utanför målet vid låga koncentrationer med beprövade AmbionLjuddämpare siRNA design
  • Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
  • Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda siRNA-biblioteket för mänsklig membranhandel med ljuddämpare ?
Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, optimeras Silencer siRNA med design och högkvalitativ syntes med garanterad tystnad. The Silencer Human Membrane Trafficking siRNA Library innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med maximal styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på datakvalitet. Alla Silencer -bibliotek väljs mot de senaste tillgängliga databaserna och resurserna för uppdaterat innehåll. Fullständig siRNA-sekvensinformation, såväl som exonet och varje riktad gens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och Locus ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna tillhandahålls. Kontakta oss för en komplett lista över mål.
Ljuddämpare siRNA-bibliotek låter dig screena effektivt och maximera datautmatningen
AmbionSilencer siRNAs är designade med styrka i åtanke för att säkerställa gennedbrytning vid lägsta koncentrationer. Detta bidrar inte bara till att säkerställa mindre potential för off-måleffekter och falskt positiva data utan minimerar också falska negativa resultat av siRNA-screening. The Silencer Human Membrane Trafficking siRNA Library innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttagener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med en av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller e-posta oss på RNAilibraries@lifetech.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 426 total siRNAs targeting 142 genes plated onto 96-well plates (6 plates)
Innehåll och lagring Totalt 426 siRNA som riktar in sig på 142 gener placerade på 6 x 96
-brunnars plattor Förvaras vid eller °under -20 C i en icke-frostfri frys.
Formatera 96-brunnsplatta
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Art Människa
Provtyp RNA
För användning med (applikation) RNAi
Produktlinje Ljuddämpare
Produkttyp siRNA bibliotek
Renhet Standard
Kvantitet 1 sats
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is