Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Humant fosfatas siRNA-bibliotek
Produktkod. 15691842
Change view
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15691842 1 sats 1 uppsättning
1 options
Product Code. 15691842 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A30080
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Fosfataser är viktiga regulatorer av biologiska vägar och cellsignaleringskaskader.
Phosphatases are important regulators of biological pathways and cell signaling cascades. The Silencer™ Human Phosphatase siRNA Library contains 894 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 298 human phosphatase genes . This library is designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Phosphatase siRNA Library allows accurate yet cost-effective RNAi functional screening against phosphatase gene classes. This library may be utilized alone or as a companion to the Silencer Human Kinase siRNA Library (Cat. No. A30079), enabling more detailed studies of biological pathways.
Fosfataser är viktiga regulatorer av biologiska vägar och cellsignaleringskaskader. Ljuddämparen™ Humant fosfatas siRNA-bibliotek innehåller 894 Ambion™Ljuddämpare siRNA som riktar sig mot 298 humana fosfatasgener. Detta bibliotek är designat med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive databasen NCBI RefSeq och korsreferens till databasen Gene Ontology Consortium (GO) och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Använder AmbionLjuddämparteknologi byggd på stringent bioinformatik för att möjliggöra hög målspecificitet och siRNA-styrka, Silencer Human Phosphatase siRNA Library tillåter noggrann men kostnadseffektiv RNAi funktionell screening mot fosfatasgenklasser. Detta bibliotek kan användas ensamt eller som ett komplement till Silencer Human Kinase siRNA Library (kat. nr. A30079), vilket möjliggör mer detaljerade studier av biologiska vägar.
  • Effektiv —påskynda funktionell genupptäckt med fördefinierat Silencer Human Phosphatase siRNA Library
  • Pålitlig —Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmål
  • Effektiv —Minska effekter utanför målet vid låga koncentrationer med beprövad AmbionLjuddämpare siRNA design
  • Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
  • Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Human Phosphatase siRNA Library?
Ljuddämpare siRNA är optimerade för design och högkvalitativ syntes med garanterad ljuddämpning. Silencer Human Phosphatase siRNA Library innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med maximal styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på datakvalitet. Det här biblioteket är valt mot de senaste tillgängliga databaserna och resurserna för uppdaterat innehåll. Fullständig siRNA-sekvensinformation, såväl som exonet och varje riktad gens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och Locus ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna tillhandahålls. Kontakta oss för en komplett lista över mål.
Ljuddämpare siRNA-bibliotek låter dig screena effektivt och maximera datautmatningen
AmbionSilencer siRNAs är designade med styrka i åtanke för att säkerställa gennedbrytning vid lägsta koncentrationer. Detta bidrar inte bara till att säkerställa mindre potential för off-måleffekter och falskt positiva data utan minimerar också falska negativa resultat av siRNA-screening. Silencer Human Phosphatase siRNA Library innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttagener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med en av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller e-posta oss på RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning 894 total siRNAs targeting 298 genes plated onto 96-well plates (12 plates)
Innehåll och lagring Totalt 894 siRNA som riktar in sig på 298 gener utplacerade på 12 x 96
-brunnars plattor Förvaras vid eller °under -20 C i en icke-frostfri frys.
Formatera 96-brunnsplatta
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Art Människa
För användning med (applikation) RNAi
Produktlinje Ljuddämpare
Produkttyp siRNA bibliotek
Renhet Standard
Kvantitet 1 sats
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is