Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Human Protease siRNA Library
Produktkod. 15601852
Change view
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15601852 1 sats 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15601852 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30081
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Proteaser är molekyler som spelar en viktig roll i många normala biologiska processer och har varit inblandade i olika mänskliga sjukdomar.
Proteaser är molekyler som spelar en viktig roll i många normala biologiska processer och har varit kopplade till olika mänskliga sjukdomar. Silencer™ Human Protease siRNA Library innehåller en panel med 1482 Ambion™ Silencer siRNA som riktar sig mot 494 mänskliga proteasgener. Detta bibliotek är utformat med hjälp av de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen, och korsrefereras med Gene Ontology Consortium (GO)-databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) samt Mammalian Degradome Database. Genom att använda Ambion Silencer teknik byggd på strikt bioinformatik för att möjliggöra hög målspecificitet och siRNA-potenti Silencer , möjliggör Human Protease siRNA-biblioteket noggrann men kostnadseffektiv RNAi-funktionell screening mot kända proteaser.
  • Omfattande – Påskynda funktionell genupptäckt med fördefinierad Silencer human protease siRNA-bibliotek
  • Tillförlitlig – Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmål
  • Effektiv – Minska off-target-effekter vid låga koncentrationer med beprövad Ambion Silencer siRNA-design
  • Bekvämt–: Minska datadekonvolution och påskynda målvalidering med vårt arrayade format
  • Anpassningsbart – Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödesbehov, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Human Protease siRNA-biblioteket?
Tillsammans med noggrann bioinformatik urval av genmål Silencer optimeras siRNA för design och högkvalitativ syntes med garanterad tystnad. Human Silencer Protease siRNA-biblioteket innehåller vårt fördesignade och, när tillgängligt, validerade siRNA genererade med maximal potenti och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på datakvalitet. Alla Silencer bibliotek väljs ut från de senaste tillgängliga databaserna och resurserna för aktuellt innehåll. Full siRNA-sekvensinformation, samt exon-målet och varje riktad gens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och locus ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna, tillhandahålls. Vänligen kontakta oss för en komplett lista över mål.
Silencer siRNA-bibliotek gör det möjligt att screena effektivt och maximera datautgången
Ambion Silencer siRNA är utformade med potenti i åtanke för att säkerställa gennedbrytning vid minimikoncentrationer. Detta bidrar inte bara till att minska risken för off-target-effekter och falskt positiva data utan minimerar också falskt negativa utfall av siRNA-screening. Human Silencer Protease siRNA-biblioteket innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för människor, mus- eller råttgener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med någon av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller mejla oss på RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1482 total siRNAs targeting 494 genes plated onto 96-well plates (18 plates)
Innehåll och lagring Totalt 1482 siRNA som riktar sig till 494 gener utsträckta på 18 x 96-brunnars
plattor Förvaras vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys.
Formatera 96-brunnsplatta
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Art Människa
För användning med (applikation) RNAi
Produktlinje Ljuddämpare
Produkttyp siRNA bibliotek
Renhet Standard
Kvantitet 1 sats
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is