Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Human Transcription Factor siRNA Library
Beskrivning
Transkriptionsfaktorer blir snabbt lovande läkemedelsmål, eftersom de binder till och reglerar transkriptionen av gener. Silencer Human Transcription Factor siRNA Library riktar sig mot gener som uttrycker proteiner som binder DNA på ett sekvensspecifikt sätt för att kontrollera hastigheten för transkription av genetisk information från DNA till budbärar-RNA. Silencer™ Human Transcription Factor siRNA Library innehåller totalt 5583 Ambion™ Silencer siRNA som riktar sig mot 1861 gener. Biblioteket designades med hjälp av de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen, och korsrefererades till Gene Ontology Consortium (GO)-databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Genom att använda Ambion Silencer teknik baserad på strikt bioinformatik för att säkerställa hög målspecificitet och siRNA-potenti, Silencer är Human Transcription Factor siRNA Library en idealisk lösning för fokuserad och kostnadseffektiv RNAi-screening av transkriptionsfaktor.
- Omfattande – Påskynda upptäckten av reglering av transkriptionsfaktorer för genuttryck med fördefinierad Silencer human transkriptionsfaktor siRNA-bibliotek
- Tillförlitlig – Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmål
- Effektiv – Minska off-target-effekter vid låga koncentrationer med beprövad Ambion Silencer siRNA-design
- Bekvämt–: Minska datadekonvolution och påskynda målvalidering med vårt arrayade format
- Anpassningsbart – Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödesbehov, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Human Transcription Factor siRNA-biblioteket?
Tillsammans med noggrann bioinformatik urval av genmål Silencer optimeras siRNA för design och högkvalitativ syntes med garanterad tystnad. Silencer Human Transcription Factor siRNA-biblioteket innehåller vårt fördesignade och, när tillgängligt, validerade siRNA genererade med maximal potenti och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på datakvalitet. Alla Silencer bibliotek väljs ut från de senaste tillgängliga databaserna och resurserna för aktuellt innehåll. Fullständig siRNA-sekvensinformation, samt exon-målet och varje riktad gens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och Locus ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna, tillhandahålls. Vänligen kontakta oss för den kompletta listan över mål.
Silencer siRNA-bibliotek gör det möjligt att screena effektivt och maximera datautgången
Ambion Silencer siRNA är utformade med potenti i åtanke för att säkerställa gennedbrytning vid minimala koncentrationer. Detta bidrar inte bara till att minska risken för off-target-effekter och falskt positiva data utan minimerar också falskt negativa utfall av siRNA-screening. Human Silencer Transcription Factor siRNA-biblioteket innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttgener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med någon av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller mejla oss på RNAilibraries@lifetech.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 5583 total siRNAs targeting 1861 genes plated onto 96-well plates (66 plates) |
| Innehåll och lagring | Totalt 5583 siRNA som riktar sig till 1861 gener utplacerade på 66 x 96-brunnars plattor Förvaras vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Människa |
| För användning med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Ljuddämpare |
| Produkttyp | siRNA bibliotek |
| Renhet | Standard |
| Kvantitet | 1 sats |
| Visa mer |