Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Mänsklig tumörsuppressor siRNA-bibliotek
Beskrivning
Mutationer som orsakar förlust eller minskning av genfunktionen kan leda till progression till cancer, vanligtvis i kombination med andra genetiska förändringar. Tumörsuppressorgener, eller anti-onkogener, kan skydda celler på väg att bli cancerösa. Silencer™ Human Tumor Suppressor siRNA Library innehåller 2 175 Ambion™ Silencer siRNA som riktar sig mot 725 tumörsuppressorgener. Biblioteket designades med hjälp av de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen, och korsrefererades till Gene Ontology Consortium (GO)-databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) samt Tumor Suppressor Gene Database (TSGene). Genom att använda Ambion Silencer teknik baserad på strikt bioinformatik för att möjliggöra hög målspecificitet och siRNA-potenti Silencer , är Human Tumor Suppressor siRNA Library en idealisk lösning för fokuserad och kostnadseffektiv RNAi-screening mot tumörsuppressorgener.
- Omfattande – Snabba på dina tumörsuppressor RNAi-funktionella screeningar med fördefinierad Silencer human tumörsuppressor siRNA-bibliotek
- Tillförlitlig – Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmål
- Effektiv – Minska off-target-effekter vid låga koncentrationer med beprövad Ambion Silencer siRNA-design
- Bekvämt–: Minska datadekonvolution och påskynda målvalidering med vårt arrayade format
- Anpassningsbart – Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödesbehov, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Human Silencer Tumor Suppressor siRNA Library?
Tillsammans med noggrann bioinformatik urval av genmål Silencer optimeras siRNA med design och högkvalitativ syntes med garanterad tystnad. Silencer Human Tumor Suppressor siRNA-biblioteket innehåller vårt fördesignade och när tillgängligt validerade siRNA genererat med maximal potenti och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på datakvalitet. Alla Silencer bibliotek väljs ut från de senaste tillgängliga databaserna och resurserna för uppdaterat innehåll. Full siRNA-sekvensinformation, samt exon-målet och varje riktad gens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och locus ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna tillhandahålls. Vänligen kontakta oss för en komplett lista över mål.
Silencer siRNA-bibliotek gör det möjligt att screena effektivt och maximera datautgången
Ambion Silencer siRNA är utformade med potenti i åtanke för att hjälpa till att säkerställa gennedbrytning vid minimala koncentrationer. Detta bidrar inte bara till att minska risken för off-target-effekter och falskt positiva data utan minimerar också falskt negativa utfall av siRNA-screening. Human Silencer Tumor Suppressor siRNA-biblioteket innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttgener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med någon av våra tekniska experter, kontakta din lokala försäljningsrepresentant eller mejla oss på RNAilibraries@lifetech.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Totalt 2175 siRNA som riktar sig till 725 gener utsträckta på 27 x 96-brunnars plattor Förvaras vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Människa |
| Provtyp | RNA |
| För användning med (applikation) | RNAi |
| Inkluderar | 2175 total siRNAs targeting 725 genes plated onto 96-well plates (27 plates) |
| Produktlinje | Ljuddämpare |
| Produkttyp | siRNA bibliotek |
| Renhet | Standard |
| Visa mer |