Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Human Ubiquitin siRNA-bibliotek
Produktkod. 15631872
Change view
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15631872 1 sats 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15631872 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30141
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Ubiquitination är en post-translationell enzymatisk modifiering som är väsentlig för ett brett spektrum av cellulära processer.
Ubiquitination is a post-translational enzymatic modification that is essential to a wide array of cellular processes. These include immunological functions, apoptosis, biogenesis, DNA transcription and repair, cell cycle and division, cellular stress response, modulation of cell receptors and neural or muscular degeneration as well as disease and diagnostic-related processes. The Silencer™ Human Ubiquitin siRNA Library contains 2,898 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 966 genes. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Ubiquitin siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screening against ubiquitin signaling.
Ubiquitination är en post-translationell enzymatisk modifiering som är väsentlig för ett brett spektrum av cellulära processer. Dessa inkluderar immunologiska funktioner, apoptos, biogenes, DNA-transkription och reparation, cellcykel och celldelning, cellulär stressrespons, modulering av cellreceptorer och neural eller muskulär degeneration samt sjukdoms- och diagnostiska processer. Ljuddämparen™ Human Ubiquitin siRNA Library innehåller 2 898 Ambion™Ljuddämpare siRNA som riktar sig mot 966 gener. Biblioteket designades med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsrefererade till Gene Ontology Consortium (GO) databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Använder AmbionLjuddämparteknologi byggd på stringent bioinformatik för att möjliggöra hög målspecificitet och siRNA-styrka, Silencer Human Ubiquitin siRNA Library är en idealisk lösning för fokuserad och kostnadseffektiv RNAi-screening mot ubiquitin-signalering.
  • Omfattande —påskynda dina ubiquitin RNAi funktionella skärmar med fördefinierade Silencer Human Ubiquitin siRNA Library
  • Pålitlig —Öka målscreeningsnoggrannheten med tre individuella siRNA per genmål
  • Effektivt —Minska effekterna utanför målet vid låga koncentrationer med beprövade AmbionLjuddämpare siRNA design
  • Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
  • Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Human Ubiquitin siRNA Library?
Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, optimeras Silencer siRNA med design och högkvalitativ syntes med garanterad tystnad. Silencer Human Ubiquitin siRNA Library innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med maximal styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på datakvalitet. Alla Silencer -bibliotek väljs mot de senaste tillgängliga databaserna och resurserna för uppdaterat innehåll. Fullständig siRNA-sekvensinformation, såväl som exonet och varje riktad gens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och Locus ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment utförda med de inkluderade siRNA:erna tillhandahålls. Kontakta oss för en komplett lista över mål.
Ljuddämpare siRNA-bibliotek låter dig screena effektivt och maximera datautmatningen
AmbionSilencer siRNAs är designade med styrka i åtanke för att säkerställa gennedbrytning vid lägsta koncentrationer. Detta bidrar inte bara till att säkerställa mindre potential för off-måleffekter och falskt positiva data utan minimerar också falska negativa resultat av siRNA-screening. Silencer Human Ubiquitin siRNA Library innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 100 transfektioner (vid 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttagener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med en av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller e-posta oss på RNAilibraries@lifetech.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 2898 total siRNAs targeting 966 genes plated onto 96-well plates (33 plates)
Innehåll och lagring Totalt 2898 siRNA som riktar in sig på 966 gener utplacerade på 33 x 96
-brunnars plattor Förvaras vid eller °under -20 C i en icke-frostfri frys.
Formatera 96-brunnsplatta
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Art Människa
Provtyp DNA
För användning med (applikation) RNAi
Produktlinje Ljuddämpare
Produkttyp siRNA bibliotek
Renhet Standard
Kvantitet 1 sats
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is