Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ KIF11 (Eg5) siRNA (människa, mus, råtta)
Produktkod. 10701937
Change view
Kvantitet:
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10701937 5 nmol Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10701937 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM4639
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ljuddämpare™ KIF11 (Eg5) siRNA (människa, mus, råtta)
Invitrogen™Ljuddämpare™ KIF11 (Eg5) positiv kontroll siRNA (människa, mus, råtta) är idealisk för att utveckla och optimera siRNA-experiment. 5 nmol tillhandahålls, tillsammans med ett extra rör med 2 nmol negativ kontroll siRNA.
  • Validerade siRNA-kontroller för att optimera siRNA-experiment
  • Genspecifik kontroll siRNA försedd med kodade, negativa kontroller
  • Funktionstestad i flera vanliga cellinjer
  • HPLC-renad, duplexad och klar att använda ljuddämpare™ kontroll siRNA är omodifierade 21-merer; de är designade för att användas med ljuddämpare™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA och andra omodifierade 21-mer siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, som t.ex Invitrogen™Ljuddämpare™ Välj siRNA eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA avsedda för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys.
    Kontrolltyp Positiv kontroll
    RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
    Art Människa, Mus, Råtta
    För användning med (applikation) Transfektion, RNAi
    Etikett eller färgämne Okonjugerad
    Produktlinje Ljuddämpare, Ambion
    Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
    Renhet HPLC
    Kvantitet 5 nmol
    Frakt skick Torr is
    Mål KIF11