Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Negativ kontroll nr 1 siRNA
Beskrivning
Silencer Negative Control No. 1 siRNA is a bioinformatically designed, non-targeting siRNA used as a negative control siRNA. It distinguishes specific effects of siRNA-mediated gene silencing from non-specific procedural effects, ensuring minimal off-target effects and providing a reliable baseline for comparison. Validated through extensive testing, it has minimal impact on gene expression, cell proliferation, viability, and morphology, making it essential for accurate results in human, mouse, and rat cells.
- Ambion™Silencer™SiRNA för negativ kontroll #1 har ingen signifikant sekvenslikhet med gensekvenser från mus, råtta eller människa
- Kontrollen har också testats i cellbaserade screeningar och har visat sig inte ha någon signifikant effekt på cellproliferation, livsduglighet eller morfologi
- Validerad för användning i celler från människa, mus och råtta
- HPLC-renad, duplexad och redo att användas
- Negativ kontroll siRNA är avgörande för att bestämma transfektionseffektivitet och för att kontrollera effekterna av siRNA-leverans
- I siRNA-screeningtillämpningar är negativ kontroll siRNA också avgörande för att ställa in träfftröskeln som bestämmer om ett siRNA anses ha en positiv, negativ eller neutral effekt i en viss analys
- Förvara vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | siRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20°C. |
| Kontrolltyp | Negativ kontroll |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Människa, Mus, Råtta |
| För användning med (applikation) | Transfektion, RNAi |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Ljuddämpare , Ambion |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 5 x 40 nmol |
| Visa mer |