Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Negativ kontroll nr 1 siRNA
Beskrivning
Silencer Negative Control No. 1 siRNA är ett bioinformatiskt designat, icke-riktat siRNA som används som negativt kontroll-siRNA. Den skiljer specifika effekter av siRNA-medierad gentystnad från ospecifika procedureffekter, säkerställer minimala off-target-effekter och ger en pålitlig baslinje för jämförelse. Validerat genom omfattande tester har det minimal påverkan på genuttryck, cellproliferation, livskraft och morfologi, vilket gör det avgörande för exakta resultat i människor, mus- och råttceller.
Negativa kontroller, såsom icke-riktade siRNA, är avgörande för att skilja de specifika effekterna av siRNA-medierad gentystnad från icke-specifika effekter orsakade av själva experimentella proceduren. Silencer negativ kontroll nr 1 är utformad för att säkerställa minimala off-target-effekter och ger en robust baslinje för att jämföra resultaten från siRNA-behandlade prover. Detta negativa kontroll-siRNA delar samma kemiska modifieringar som andra Silencer-siRNA.
Egenskaper hos Silencer Negative Control siRNA inkluderar:
- Ingen signifikant sekvenslikhet med mänskliga mus- eller råttgener
- Minimala effekter på cellproliferation och livskraft
- Matchning Silencer™ av siRNA-kemi
Validerat genom omfattande tester, inklusive mikroarrayanalys och multiparametriska cellbaserade analyser, har Silencer Negative Control No. 1 visat sig ha minimal påverkan på genuttryck, cellproliferation, livskraft och morfologi. Detta gör den till ett oumbärligt verktyg för forskare som vill uppnå noggranna och konsekventa fenotypiska data i människor, mus- och råttceller.
Vad är ljuddämpare siRNA?
Silencer-siRNA är designade för styrka och specificitet med hjälp av en proprietär algoritm. Dessa omodifierade siRNA är kostnadseffektiva siRNA med garanterad tystnad.
Kvalitetskontroll
Varje Silencer siRNA syntetiseras och renas i toppmoderna anläggningar för att uppfylla högsta kvalitetsstandarder. Våra rigorösa kvalitetskontrollrutiner inkluderar MALDI-TOF masspektrometrianalys och analytisk HPLC för att övervaka renhet. Vi bedömer också varje annealed siRNA med gelelektrofores för att säkerställa korrekt annealing av strängarna. Resultatet är ett siRNA av högsta kvalitet som är renat och redo för användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | siRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20°C. |
| Kontrolltyp | Negativ kontroll |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Människa, Mus, Råtta |
| För användning med (applikation) | Transfektion, RNAi |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Ljuddämpare, Ambion |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 40 nmol |
| Visa mer |