Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Negativ kontroll nr 2 siRNA
Produktkod. 10127774
Change view
Kvantitet:
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10127774 5 nmol Varje
10554255 40 nmol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10127774 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM4613
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ljuddämpare™ Negativ kontroll nr 2 siRNA
Invitrogen™Silencer™SiRNA för negativ kontroll #2 har ingen signifikant sekvenslikhet med gensekvenser från mus, råtta eller människa. Kontrollen har också testats i cellbaserade screeningar och har visat sig inte ha någon signifikant effekt på cellproliferation, livsduglighet eller morfologi.
  • Nontargeting med begränsad sekvenslikhet med kända gener
  • Validerad för användning i celler från människa, mus och råtta
  • Funktionellt bevisat att ha minimala effekter på cellproliferation och livsduglighet
  • HPLC-renad, duplexad och redo att användas
Negativ kontroll siRNA är avgörande för att bestämma transfektionseffektivitet och för att kontrollera effekterna av siRNA-leverans. I siRNA-screeningapplikationer är negativ kontroll siRNA också avgörande för att ställa in“ hit“ tröskel som avgör om ett siRNA anses ha en positiv, negativ eller neutral effekt i en viss analys.
Tillbehörsprodukt: Ljuddämpare™ siRNA Screening Kontrollpanel (SKU#AM4640)
Ljuddämparen™ kontrollpanelen för siRNA-screening innehåller sju negativa siRNA-kontroller och är till för de forskare som utför siRNA-screeningar som använder hundratals eller tusentals siRNA per experiment. Eftersom negativ kontroll siRNA kan ha oavsiktliga effekter i en viss analys, bör en negativ kontroll siRNA väljas noggrant. Ljuddämparen™ siRNA Screening Control Panel förenklar denna process. Som en extra fördel ingår en positiv kontroll siRNA för människa, mus och råtta KIF11 (Eg5) i panelen. Knockdown av KIF11, som kodar för ett motorprotein från kinesinfamiljen, leder till mitotiskt arrest. Ljuddämpare™ kontroll siRNA är omodifierade 21-merer; de är designade för att användas med ljuddämpare™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA och andra omodifierade 21-mer siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, som t.ex Invitrogen™Ljuddämpare™ Välj siRNA eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA avsedda för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys.
Kontrolltyp Negativ kontroll
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Art Människa, Mus, Råtta
För användning med (applikation) Transfektion, RNAi
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje Ljuddämpare, Ambion
Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
Renhet HPLC
Kvantitet 5 nmol
Frakt skick Torr is