Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Negativ kontroll nr 2 siRNA
Beskrivning
Invitrogen™Silencer™SiRNA för negativ kontroll #2 har ingen signifikant sekvenslikhet med gensekvenser från mus, råtta eller människa. Kontrollen har också testats i cellbaserade screeningar och har visat sig inte ha någon signifikant effekt på cellproliferation, livsduglighet eller morfologi.
Tillbehörsprodukt: Ljuddämpare™ siRNA Screening Kontrollpanel (SKU#AM4640)
Ljuddämparen™ kontrollpanelen för siRNA-screening innehåller sju negativa siRNA-kontroller och är till för de forskare som utför siRNA-screeningar som använder hundratals eller tusentals siRNA per experiment. Eftersom negativ kontroll siRNA kan ha oavsiktliga effekter i en viss analys, bör en negativ kontroll siRNA väljas noggrant. Ljuddämparen™ siRNA Screening Control Panel förenklar denna process. Som en extra fördel ingår en positiv kontroll siRNA för människa, mus och råtta KIF11 (Eg5) i panelen. Knockdown av KIF11, som kodar för ett motorprotein från kinesinfamiljen, leder till mitotiskt arrest. Ljuddämpare™ kontroll siRNA är omodifierade 21-merer; de är designade för att användas med ljuddämpare™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA och andra omodifierade 21-mer siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, som t.ex Invitrogen™Ljuddämpare™ Välj siRNA eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA avsedda för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
- Nontargeting med begränsad sekvenslikhet med kända gener
- Validerad för användning i celler från människa, mus och råtta
- Funktionellt bevisat att ha minimala effekter på cellproliferation och livsduglighet
- HPLC-renad, duplexad och redo att användas
Tillbehörsprodukt: Ljuddämpare™ siRNA Screening Kontrollpanel (SKU#AM4640)
Ljuddämparen™ kontrollpanelen för siRNA-screening innehåller sju negativa siRNA-kontroller och är till för de forskare som utför siRNA-screeningar som använder hundratals eller tusentals siRNA per experiment. Eftersom negativ kontroll siRNA kan ha oavsiktliga effekter i en viss analys, bör en negativ kontroll siRNA väljas noggrant. Ljuddämparen™ siRNA Screening Control Panel förenklar denna process. Som en extra fördel ingår en positiv kontroll siRNA för människa, mus och råtta KIF11 (Eg5) i panelen. Knockdown av KIF11, som kodar för ett motorprotein från kinesinfamiljen, leder till mitotiskt arrest. Ljuddämpare™ kontroll siRNA är omodifierade 21-merer; de är designade för att användas med ljuddämpare™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA och andra omodifierade 21-mer siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, som t.ex Invitrogen™Ljuddämpare™ Välj siRNA eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA avsedda för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | siRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C. |
| Kontrolltyp | Negativ kontroll |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Människa, Mus, Råtta |
| För användning med (applikation) | Transfektion, RNAi |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Ljuddämpare, Ambion |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 40 nmol |
| Visa mer |