Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Negativ kontroll nr 4 siRNA
Produktkod. 10209544
Change view
Kvantitet:
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10209544 5 nmol Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10209544 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM4641
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ambion™Silencer™SiRNA för negativ kontroll #4 har ingen signifikant sekvenslikhet med gensekvenser från mus, råtta eller människa.
Ambion™ Silencer™ Negative Control #4 siRNA has no significant sequence similarity to mouse, rat, or human gene sequences. The control has also been tested in cell-based screens and proved to have no significant effect on cell proliferation, viability, or morphology. 5 nmol is provided.
Ambion™Silencer™SiRNA för negativ kontroll #4 har ingen signifikant sekvenslikhet med gensekvenser från mus, råtta eller människa. Kontrollen har också testats i cellbaserade screeningar och visat sig inte ha någon signifikant effekt på cellproliferation, livsduglighet eller morfologi. 5 nmol tillhandahålls.
  • Nontargeting med begränsad sekvenslikhet med kända gener
  • Validerad för användning i celler från människa, mus och råtta
  • Funktionellt bevisat att ha minimala effekter på cellproliferation och livsduglighet
  • HPLC-renad, duplexad och redo att användas
Negativ kontroll siRNA är avgörande för att bestämma transfektionseffektivitet och för att kontrollera effekterna av siRNA-leverans. I siRNA-screeningtillämpningar är negativ kontroll siRNA också avgörande för att ställa in ''träff''-tröskeln som avgör om ett siRNA anses ha en positiv, negativ eller neutral effekt i en viss analys.
Tillbehörsprodukt: Ljuddämpare™ siRNA Screening Kontrollpanel (Kat. Nr. AM4640)
Ljuddämparen™ kontrollpanelen för siRNA-screening innehåller sju negativa siRNA-kontroller och är till för de forskare som utför siRNA-screeningar som använder hundratals eller tusentals siRNA per experiment. Eftersom negativ kontroll siRNA kan ha oavsiktliga effekter i en viss analys, bör en negativ kontroll siRNA väljas noggrant. Ljuddämparen™ siRNA Screening Control Panel förenklar denna process. Som en extra fördel ingår en positiv kontroll siRNA för människa, mus och råtta KIF11 (Eg5) i panelen. Knockdown av KIF11, som kodar för ett motorprotein från kinesinfamiljen, leder till mitotiskt arrest. Ljuddämpare™ kontroll siRNA är omodifierade 21-merer; de är designade för att användas med ljuddämpare™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA och andra omodifierade 21-mer siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, som t.ex Ambion™Ljuddämpare™ Välj siRNA eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA avsedda för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50μm
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys.
Beskrivning Silencer™ Negative Control No. 4 siRNA, 5nmol, Liquid, 50μM Concentration, Unconjugated Dye, siRNA RNAi Type, Negative Control Type, Used for RNAi, Transfection, –20°C Storage Temperature, For Research Use Only
Kontrolltyp Negativ kontroll
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Art Människa, Mus, Råtta
För användning med (applikation) RNAi
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje Ljuddämpare, Ambion
Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
Renhet HPLC
Kvantitet 5 nmol
Frakt skick Torr is
Form Liquid