Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Negativ kontroll nr 5 siRNA
Produktkod. 10269584
Change view
Kvantitet:
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10269584 5 nmol Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10269584 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM4642
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ljuddämpare™ Negativ kontroll nr 5 siRNA
Invitrogen™Silencer™SiRNA för negativ kontroll #5 har ingen signifikant sekvenslikhet med gensekvenser från mus, råtta eller människa. Kontrollen har också testats i cellbaserade screeningar och har visat sig inte ha någon signifikant effekt på cellproliferation, livsduglighet eller morfologi. 5 nmol tillhandahålls.
  • Nontargeting med begränsad sekvenslikhet med kända gener
  • Validerad för användning i celler från människa, mus och råtta
  • Funktionellt bevisat att ha minimala effekter på cellproliferation och livsduglighet
  • HPLC-renad, duplexad och klar att använda
    Negativ kontroll siRNA är avgörande för att bestämma transfektionseffektivitet och för att kontrollera effekterna av siRNA-leverans. I siRNA-screeningapplikationer är negativ kontroll siRNA också avgörande för att ställa in“ hit” tröskel som avgör om ett siRNA anses ha en positiv, negativ eller neutral effekt i en viss analys.
    Tillbehörsprodukt: Ljuddämpare™ siRNA Screening Kontrollpanel (SKU#AM4640)
    Ljuddämparen™ kontrollpanelen för siRNA-screening innehåller sju negativa siRNA-kontroller och är till för de forskare som utför siRNA-screeningar som använder hundratals eller tusentals siRNA per experiment. Eftersom negativ kontroll siRNA kan ha oavsiktliga effekter i en viss analys, bör en negativ kontroll siRNA väljas noggrant. Ljuddämparen™ siRNA Screening Control Panel förenklar denna process. Som en extra fördel ingår en positiv kontroll siRNA för människa, mus och råtta KIF11 (Eg5) i panelen. Knockdown av KIF11, som kodar för ett motorprotein från kinesinfamiljen, leder till mitotiskt arrest. Ljuddämpare™ kontroll siRNA är omodifierade 21-merer; de är designade för att användas med ljuddämpare™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA och andra omodifierade 21-mer siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, som t.ex Invitrogen™Ljuddämpare™ Välj siRNA eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA avsedda för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys.
    Kontrolltyp Negativ kontroll
    RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
    Art Människa, Mus, Råtta
    För användning med (applikation) Transfektion, RNAi
    Etikett eller färgämne Okonjugerad
    Produktlinje Ljuddämpare, Ambion
    Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
    Renhet HPLC
    Kvantitet 5 nmol
    Frakt skick Torr is