Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj GAPDH positiv kontroll siRNA
Produktkod. 10269444
Change view
Kvantitet:
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10269444 5 nmol Varje
10137684 40 nmol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10269444 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4390849
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ambion™ Silencer™ SelectGAPDH Positive Control siRNA är omfattande validerat och en idealisk kontroll för många aspekter av ett siRNA-experiment. 5 nmol tillhandahålls.
  • Premiumkvalitets siRNA, högrenat och redo att användas
  • Funktionellt testad i flera vanliga cellinjer
  • Inkludera Silencer™ Select-modifieringar för ökad specificitet
  • För användning i människor, mus- och råttceller
Vad är Silencer™ Select siRNA?
Silencer™ Select siRNA innehåller de senaste förbättringarna inom siRNA-design, algoritmer för off-target effektprediktion och kemiska modifieringar för att ge siRNA med oöverträffad effektivitet, styrka och specificitet. Resultatet är färre misslyckade experiment på grund av dålig tystnad, och renare, mer konsekventa fenotypiska data.
Silencer™ Select GAPDH Positiv Kontroll siRNA:
Silencer™ SelectGAPDH positiva kontroll är omfattande validerad och ett idealiskt 'test' siRNA för dem som precis påbörjar siRNA-experiment, eftersom det är validerat att fungera i flera cellinjer. Eftersom det riktar sig mot GAPDH mRNA (en vanlig intern kontroll) finns många tester tillgängliga för att mäta dess effekter, inklusive realtids RT-PCR samt Ambion™ KDalert™ GAPDH Assay Kit.
Kvalitetskontroll:
Silencer™ Select siRNA tillverkas i en toppmodern anläggning enligt högsta kvalitetsstandarder. Rigorösa kvalitetskontrollprocedurer inkluderar MALDI-TOF masspektrometrianalys och analytisk HPLC för att övervaka renheten. Varje siRNA bedöms också med gelelektrofores för att bekräfta att strängarna glödgde korrekt.
Lipofectamine™ RNAiMAX™ Transfektionsreagens (SKU 13778075)
Lipofectamine™ RNAiMAX™ Transfektionsreagens är en ledande transfektionsreagens som är särskilt utformad för RNA-interferensapplikationer. Protokollet kan anpassas till ett brett spektrum av celler och experimentella designer, inklusive högkapacitetsapplikationer. Silencer Select siRNA-kontroller har specifika kemiska modifieringar som är utformade för att användas med Silencer Select siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, såsom Silencer siRNA eller Stealth RNAi siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA designade för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring siRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C.
Kontrolltyp Positiv kontroll
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
För användning med (applikation) RNAi, transfektion
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje Ljuddämpare, ljuddämpare välj, Ambion
Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
Renhet HPLC
Kvantitet 5 nmol
Frakt skick Rumstemperatur
Mål GAPDH