Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj GAPDH positiv kontroll siRNA
Kvantitet:
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Invitrogen™Ljuddämpare™ SelectGAPDH positiv kontroll siRNA är omfattande validerad och en idealisk kontroll för många aspekter av ett siRNA experiment. 5 nmol tillhandahålls.
SiRNA av högsta kvalitet, högrenat och redo att användas
Funktionstestad i flera vanliga cellinjer
Inkludera ljuddämpare™ Välj modifieringar för förbättrad specificitet
För användning i celler från människa, mus och
råtta . Vad är ljuddämpare™ Välj siRNA?
Ljuddämpare™ Utvalda siRNA innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemiska modifieringar, för att ge siRNA med oöverträffad effektivitet, styrka och specificitet. Resultatet är färre misslyckade experiment på grund av dålig ljuddämpning och renare, mer konsekventa fenotypiska data.
Ljuddämpare™ Välj GAPDH positiv kontroll siRNA:
Ljuddämparen™ SelectGAPDH positiv kontroll är omfattande validerad och en idealisk“ testa” siRNA för de som precis har börjat siRNA-experiment, eftersom det är validerat att fungera i flera cellinjer. Eftersom det är inriktat på GAPDH mRNA (en vanlig intern kontroll), finns många analyser tillgängliga för att mäta dess effekter, inklusive realtids RT-PCR samt Invitrogen™ KDalert™ GAPDH analyssats.
Kvalitetskontroll:
Ljuddämpare™ Utvalda siRNA tillverkas i en toppmodern anläggning under de högsta kvalitetsstandarderna. Rigorösa kvalitetskontrollprocedurer inkluderar MALDI-TOF-masspektrometrianalys och analytisk HPLC för att övervaka renhet. Varje siRNA bedöms också genom gelelektrofores för att bekräfta att strängarna härdar ordentligt.
Tillbehörsprodukt: siPORT™NeoFX™Transfektionsagent (SKU #AM4510 och #AM4511)
siPORT™NeoFX™ Transfection Agent är ett mångsidigt, lipidbaserat transfektionsmedel för effektiv transfektion av siRNA till odlade celler. Protokollet kan anpassas till ett brett utbud av celler och experimentella konstruktioner, inklusive applikationer med hög genomströmning. Ljuddämpare™ Utvalda siRNA-kontroller har specifika kemiska modifieringar; de är designade för att användas med ljuddämpare™ Välj siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, som t.ex BLOCK-iT™ siRNA, Invitrogen™Ljuddämpare™ siRNA, eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA avsedda för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
råtta . Vad är ljuddämpare™ Välj siRNA?
Ljuddämpare™ Utvalda siRNA innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemiska modifieringar, för att ge siRNA med oöverträffad effektivitet, styrka och specificitet. Resultatet är färre misslyckade experiment på grund av dålig ljuddämpning och renare, mer konsekventa fenotypiska data.
Ljuddämpare™ Välj GAPDH positiv kontroll siRNA:
Ljuddämparen™ SelectGAPDH positiv kontroll är omfattande validerad och en idealisk“ testa” siRNA för de som precis har börjat siRNA-experiment, eftersom det är validerat att fungera i flera cellinjer. Eftersom det är inriktat på GAPDH mRNA (en vanlig intern kontroll), finns många analyser tillgängliga för att mäta dess effekter, inklusive realtids RT-PCR samt Invitrogen™ KDalert™ GAPDH analyssats.
Kvalitetskontroll:
Ljuddämpare™ Utvalda siRNA tillverkas i en toppmodern anläggning under de högsta kvalitetsstandarderna. Rigorösa kvalitetskontrollprocedurer inkluderar MALDI-TOF-masspektrometrianalys och analytisk HPLC för att övervaka renhet. Varje siRNA bedöms också genom gelelektrofores för att bekräfta att strängarna härdar ordentligt.
Tillbehörsprodukt: siPORT™NeoFX™Transfektionsagent (SKU #AM4510 och #AM4511)
siPORT™NeoFX™ Transfection Agent är ett mångsidigt, lipidbaserat transfektionsmedel för effektiv transfektion av siRNA till odlade celler. Protokollet kan anpassas till ett brett utbud av celler och experimentella konstruktioner, inklusive applikationer med hög genomströmning. Ljuddämpare™ Utvalda siRNA-kontroller har specifika kemiska modifieringar; de är designade för att användas med ljuddämpare™ Välj siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, som t.ex BLOCK-iT™ siRNA, Invitrogen™Ljuddämpare™ siRNA, eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA avsedda för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | siRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C. |
| Kontrolltyp | Positiv kontroll |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| För användning med (applikation) | RNAi, transfektion |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Ljuddämpare , Ljuddämpare Välja, Ambion |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 5 nmol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |