Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj Human Apoptosis siRNA Library
Produktkod. 15641862
Change view
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15641862 1 sats 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15641862 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30095
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Ljuddämparen™ Select Human Apoptosis siRNA Library förser utredare med en fokuserad siRNA-screeningsplattform som riktar in sig på apoptosgener och möjliggör en detaljerad analys av den apoptotiska signalvägen.
Ljuddämparen™ Select Human Apoptosis siRNA Library förser utredare med en fokuserad siRNA-screeningsplattform som riktar in sig på apoptosgener och möjliggör en detaljerad analys av den apoptotiska signalvägen. Silencer Select Human Apoptosis siRNA-biblioteket innehåller 2772 Ambion™Ljuddämpare Välj mycket potenta och kemiskt modifierade siRNA som riktar sig till 924 apoptosgener. Detta bibliotek har utformats med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsreferens till databasen Gene Ontology Consortium (GO) och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Silencer Select siRNA är designade med hjälp av Thermo Fisher Scientifics ledande designalgoritmer —tillsammans med vår nya låsta nukleinsyra (LNA ) kemiska modifieringar, hjälper detta till att maximera effektiviteten, specificiteten och styrkan som krävs för säkra RNAi-skärmar under apoptosundersökningar.
  • Överlägsen effektivitet —Reducera måleffekter med upp till 90 % tack vare de senaste designalgoritmerna och LNA kemiska modifieringar
  • Högsta effektivitet —Utför knockdown-studier med 100 gånger mer potenta siRNA än för närvarande tillgängliga siRNA
  • Pålitlig —Uppnå snabbare upptäckter via konsekvent gennedbrytning och tillförlitlighet av fenotypiska resultat
  • Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
  • Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Select Human Apoptosis siRNA Library?
Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, är Silencer Select siRNA optimerade med de senaste designalgoritmerna, proprietära kemiska modifieringar och högkvalitativ syntes för att säkerställa önskade RNAi-resultat. Silencer Select Human Apoptosis siRNA Library innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med högsta styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på den högsta datakvaliteten med stöd av branschens bästa garanti.
Silencer Select siRNA-bibliotek ger dig mycket potenta siRNA för att maximera upptäckten med ännu mindre
AmbionSilencer Select siRNAs är designade med den högsta styrkan av tillgängliga siRNA, vilket resulterar i 100 gånger mer potenta siRNA och tillåter gennedbrytningar vid de lägsta koncentrationerna (se figuren nedan). De mycket potenta Silencer Select siRNA:erna låter dig använda ännu lägre koncentrationer av siRNA, vilket hjälper till att minimera off-måleffekter, minska falskt negativa skärmdata och maximera giltiga siRNA-data för ytterligare giltiga skärmdata. Silencer Select Human Apoptosis siRNA Library innehåller 0,25 nmol av varje mycket potent siRNA, tillräckligt för minst 500 transfektioner (vid 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttagener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med en av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller e-posta oss på RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 2772 total siRNAs targeting 924 genes plated onto 96-well plates (33 plates)
Innehåll och lagring Totalt 2772 siRNA som riktar in sig på 924 gener placerade på 33 x 96
-brunnars plattor Förvaras vid eller °under -20 C i en icke-frostfri frys.
Formatera 96-brunnsplatta
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Art Människa
För användning med (applikation) RNAi
Produktlinje Ljuddämpare ™Välj
Produkttyp siRNA bibliotek
Renhet Standard
Kvantitet 1 sats
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is