Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj Human Cell Surface siRNA Library
Beschreibung
Cell surface receptors are specialized integral membrane proteins that take part in communication between the cell and its surroundings. Extracellular signaling molecules, typically hormones, neurotransmitters, cytokines, growth factors and cell recognition molecules, attach to the receptor, triggering changes in the function of the cell. The Silencer™ Select Human Cell Surface siRNA Library contains 2,382 Ambion™ Silencer Select siRNAs targeting 794 genes. This library of highly potent, chemically-modified siRNAs was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). The Silencer Select siRNAs are designed using Thermo Fisher Scientific's leading algorithms—along with our novel locked nucleic acid (LNA) chemical modifications, this helps to ensure the efficacy, specificity and potency required for RNAi screening against cell surface-based signaling.
Cellytreceptorer är specialiserade integrala membranproteiner som deltar i kommunikationen mellan cellen och dess omgivning. Extracellulära signalmolekyler, typiskt hormoner, neurotransmittorer, cytokiner, tillväxtfaktorer och celligenkänningsmolekyler, fäster till receptorn, vilket utlöser förändringar i cellens funktion. Ljuddämparen™ Select Human Cell Surface siRNA-biblioteket innehåller 2 382 Ambion™Silencer Select siRNA som riktar sig till 794 gener. Detta bibliotek med mycket potenta, kemiskt modifierade siRNA: er designades med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsreferens till Gene Ontology Consortium (GO) databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Silencer Select siRNA är designade med hjälp av Thermo Fisher Scientifics ledande —algoritmer tillsammans med vår nya låsta nukleinsyra (LNA ) kemiska modifieringar, hjälper detta till att säkerställa den effektivitet, specificitet och styrka som krävs för RNAi-screening mot cellytebaserad signalering.
- Överlägsen effektivitet —Reducera måleffekter med upp till 90 % tack vare de senaste designalgoritmerna och LNA kemiska modifieringar
- Högsta effektivitet —Utför knockdown-studier med 100 gånger mer potenta siRNA än för närvarande tillgängliga siRNA
- Pålitlig —Uppnå snabbare upptäckter via konsekvent gennedbrytning och tillförlitlighet av fenotypiska resultat
- Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
- Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Select Human Cell Surface siRNA Library?
Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, är Silencer Select siRNA optimerade med de senaste designalgoritmerna, proprietära kemiska modifieringar och högkvalitativ syntes för att säkerställa önskade RNAi-resultat. Silencer Select Human Cell Surface siRNA Library innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med högsta styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på den högsta datakvaliteten med stöd av branschens bästa garanti.
Silencer Select siRNA-bibliotek ger dig mycket potenta siRNA för att maximera upptäckten med ännu mindre
AmbionSilencer Select siRNA är designade med den högsta styrkan av tillgängliga siRNA, vilket resulterar i 100 gånger mer potenta siRNA och tillåter gennedbrytningar vid de lägsta koncentrationerna (se figur nedan). De mycket potenta Silencer Select-siRNA:erna låter dig använda ännu lägre koncentrationer av siRNA:er, vilket hjälper till att minimera off-måleffekter, minska falskt negativa data och maximera siRNA-bibliotekets utdata för ytterligare skärmar och datavalidering. Silencer Select Human Cell Surface siRNA Library innehåller 0,25 nmol av varje mycket potent siRNA, tillräckligt för minst 500 transfektioner (vid 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttagener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med en av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller e-posta oss på RNAilibraries@lifetech.com.
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | 2382 total siRNAs targeting 794 genes plated onto 96-well plates (30 plates) |
| Innehåll och lagring | Totalt 2382 siRNA som riktar sig till 794 gener utsträckta på 30 x 96-brunnars plattor Förvaras vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Människa |
| Provtyp | RNA |
| För användning med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Ljuddämpare ™Välj |
| Produkttyp | siRNA bibliotek |
| Renhet | Standard |
| Mehr anzeigen |