Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj Human DNA Damage Response siRNA Library
Beskrivning
DNA-övervakningsproteiner övervakar DNA-integriteten och de kan aktivera cellcykelkontrollpunkter och DNA-reparationsvägar som svar på DNA-skador. Detta kan förhindra potentiellt skadliga mutationer. Ljuddämparen™ Select Human DNA Damage Response siRNA-biblioteket innehåller 1 746 Ambion™Ljuddämpare Välj mycket potenta och kemiskt modifierade siRNA som riktar in sig på 582 DNA-skaderesponsgener. Detta bibliotek har utformats med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsreferens till databasen Gene Ontology Consortium (GO) och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Silencer Select siRNA är designade med hjälp av Thermo Fisher Scientifics ledande algoritmer —tillsammans med vår nya låsta nukleinsyra (LNA ) kemiska modifieringar, hjälper detta till att maximera effektivitet, specificitet och styrka. Silencer Select Human DNA Damage Response siRNA Library är ett utmärkt alternativ för RNAi-screening mot cellulära vägar som känner av, signalerar och reparerar DNA-skador efter DNA-skada.
- Överlägsen effektivitet —Reducera måleffekter med upp till 90 % tack vare de senaste designalgoritmerna och LNA kemiska modifieringar
- Högsta effektivitet— Utför knockdown-studier med 100 gånger mer potenta siRNA än för närvarande tillgängliga siRNA
- Pålitlig— Uppnå snabbare upptäckter via konsekvent gennedbrytning och tillförlitlighet av fenotypiska resultat
- Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
- Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Select Human DNA Damage Response siRNA Library
Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, är Silencer Select siRNA optimerade med de senaste designalgoritmerna, proprietära kemiska modifieringar och högkvalitativ syntes för att säkerställa önskade RNAi-resultat. SiRNA-biblioteket Silencer Select Human DNA Damage Response innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med högsta styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på den högsta datakvaliteten med stöd av branschens bästa garanti.
Silencer Select siRNA-bibliotek ger dig mycket potenta siRNA för att maximera upptäckten med ännu mindre
AmbionSilencer Select siRNA är designade med den högsta styrkan av tillgängliga siRNA, vilket resulterar i 100 gånger mer potenta siRNA och tillåter gennedbrytningar vid de lägsta koncentrationerna (se figur nedan). De mycket potenta Silencer Select-siRNA:erna låter dig använda ännu lägre koncentrationer av siRNA:er, vilket hjälper till att minimera off-måleffekter, minska falskt negativa data och maximera siRNA-bibliotekets utdata för ytterligare skärmar och datavalidering. SiRNA-biblioteket Silencer Select Human DNA Damage Response innehåller 0,25 nmol av varje mycket potent siRNA, tillräckligt för minst 500 transfektioner (vid 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttagener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med en av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller e-posta oss på RNAilibraries@lifetech.com.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1746 total siRNAs targeting 582 genes plated onto 96-well plates (21 plates) |
| Innehåll och lagring | Totalt 1746 siRNA som riktar sig till 582 gener utsträckta på 21 x 96-brunnars plattor Förvaras vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Människa |
| Provtyp | DNA |
| För användning med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Ljuddämpare ™Välj |
| Produkttyp | siRNA bibliotek |
| Renhet | Standard |
| Visa mer |