Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj Human Drug Transporter siRNA Library
Beskrivning
Transporter proteins play a key role in pharmacology, affecting how drugs are moved across cellular membranes. The Silencer™ Select Human Drug Transporter siRNA Library provides investigators with a focused RNAi screening platform targeting the most up-to-date transporter genes important in entry and extrusion of drugs into and out of cells. Target genes include those impacting absorption, distribution, metabolism and excretion of many drugs. The Silencer Select Human Drug Transporter siRNA Library contains 297 Ambion™ Silencer Select highly potent and chemically-modified siRNAs targeting 99 drug transporter genes. This library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). The Silencer Select siRNAs are designed using Thermo Fisher Scientific's leading algorithms—along with our novel locked nucleic acid (LNA) chemical modifications, this helps to maximize the efficacy, specificity and potency to RNAi screens against drug transporter genes.
Transporterproteiner spelar en nyckelroll i farmakologin och påverkar hur läkemedel förs över cellmembranen. Ljuddämparen™ Select Human Drug Transporter siRNA Library förser utredare med en fokuserad RNAi-screeningsplattform som riktar in sig på de mest uppdaterade transportörgenerna som är viktiga vid inträde och extrudering av läkemedel in i och ut ur celler. Målgener inkluderar de som påverkar absorption, distribution, metabolism och utsöndring av många läkemedel. Silencer Select Human Drug Transporter siRNA-biblioteket innehåller 297 Ambion™Ljuddämpare Välj mycket potenta och kemiskt modifierade siRNA som riktar sig mot 99 läkemedelstransportörgener. Detta bibliotek har utformats med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsreferens till databasen Gene Ontology Consortium (GO) och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Silencer Select siRNA är designade med hjälp av Thermo Fisher Scientifics ledande —algoritmer tillsammans med vår nya låsta nukleinsyra (LNA ) kemiska modifieringar, hjälper detta till att maximera effektiviteten, specificiteten och styrkan för RNAi-skärmar mot läkemedelstransportörgener.
- Överlägsen effektivitet —Reducera måleffekter med upp till 90 % tack vare de senaste designalgoritmerna och LNA kemiska modifieringar
- Högsta effektivitet —Utför knockdown-studier med 100 gånger mer potenta siRNA än för närvarande tillgängliga siRNA
- Pålitlig —Uppnå snabbare upptäckter via konsekvent gennedbrytning och tillförlitlighet av fenotypiska resultat
- Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
- Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Select Human Drug Transporter siRNA Library?
Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, är Silencer Select siRNA optimerade med de senaste designalgoritmerna, proprietära kemiska modifieringar och högkvalitativ syntes för att säkerställa önskade RNAi-resultat. Silencer Select Human Drug Transporter siRNA Library innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med högsta styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på den högsta datakvaliteten med stöd av branschens bästa garanti.
Silencer Select siRNA-bibliotek ger dig mycket potenta siRNA för att maximera upptäckten med ännu mindre
AmbionSilencer Select siRNA är designade med den högsta styrkan av tillgängliga siRNA, vilket resulterar i 100 gånger mer potenta siRNA och tillåter gennedbrytningar vid de lägsta koncentrationerna (se figur nedan). De mycket potenta Silencer Select-siRNA:erna låter dig använda ännu lägre koncentrationer av siRNA:er, vilket hjälper till att minimera off-måleffekter, minska falskt negativa data och maximera siRNA-bibliotekets utdata för ytterligare skärmar och datavalidering. Silencer Select Human Drug Transporter siRNA Library innehåller 0,25 nmol av varje mycket potent siRNA, tillräckligt för minst 500 transfektioner (vid 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttagener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med en av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller e-posta oss på RNAilibraries@lifetech.com.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 297 total siRNAs targeting 99 genes plated onto 96-well plates (6 plates) |
| Innehåll och lagring | Totalt 297 siRNA som riktar sig till 99 gener utsträckta på 6 x 96-brunnars plattor Förvaras vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Människa |
| Provtyp | RNA |
| För användning med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Ljuddämpare ™Välj |
| Produkttyp | siRNA bibliotek |
| Renhet | Standard |
| Visa mer |