Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj Human Drugable Genome siRNA Extension Set V4
Beskrivning
För första gången kan du få fördelarna med Ambion™Silencer™ Select siRNA i ett bekvämt förpläterat biblioteksformat. Dessa siRNA-samlingar möjliggör medel- och högkapacitetsanalys av fenotyper som uppstår genom hämning av stora uppsättningar mål från specifika funktionella klasser.
- Färdiga leveranssamlingar av Ambion™ Silencer™ Select siRNA till populära mänskliga genklasser
- Tre individuella siRNA per mål tillhandahålls i ett bekvämt 96-brunnsformat
- Designad med en helt ny algoritm som ger bättre, mer konsekvent knockdown
- Nya kemiska modifieringar minskar off-target-effekter med upp till 90 %
- Upp till 100 gånger mer potent än de siRNA som finns tillgängliga för närvarande
- Visade förbättringar i konsistens och tillförlitlighet av fenotypiska resultat
Vad är Silencer™ Select siRNA?
Silencer™ Select siRNA är nästa generations Ambion™ siRNA. Dessa siRNA innehåller de senaste förbättringarna inom siRNA-design, algoritmer för off-target effektprediktion och kemiska modifieringar för att ge siRNA med oöverträffad effektivitet, potens och specificitet. I siRNA-screening blir resultatet färre falska negativa resultat på grund av dålig tystnad och färre falska positiva på grund av off-target-effekter. Med andra ord får du med Silencer™ Select siRNA renare, mer konsekvent data från din primära screen, så du lägger mindre tid och resurser på att hitta sanna, validerade mål. Resultatet är färre misslyckade experiment på grund av dålig tystnad och renare, mer konsekventa fenotypiska data.
Human Genome siRNA Library (bestående av katt. Nr. 4397922, 4397923, 4397924)
I allt större utsträckning utför forskare genomskalaundersökningar av genfunktion. Silencer™ Select Human Genome siRNA Library V4 är idealiskt för detta ändamål. Tre unika, icke-överlappande siRNA tillhandahålls för var och en av 21 584 mänskliga mål. SiRNA som riktar sig mot den 'duggbara' delen av detta bibliotek är ordnade efter genfunktionell klass för att möjliggöra enkel screening av viktiga genundergrupper såsom kinas, fosfatas, GPCR med flera. Detta siRNA-bibliotek tillhandahålls i 384-brunnsplattor.
Humant Druggable Genom och Human Extended Druggable Genome siRNA-bibliotek
Eftersom siRNA riktar sig mot de mest terapeutiskt relevanta mänskliga generna och bekvämt grupperas efter målgenklass, är Silencer™ Select Human Druggable Genome siRNA Library V4 och Silencer™ Select Human Extended Druggable Genome siRNA Library V4 populära val för många forskare. Druggable genome set riktar sig mot 9031 gener, medan den utökade Druggable Genome Collection riktar sig mot dessa gener plus 'Extension Set' för totalt 10 414 gener, inklusive transkriptionsfaktorer. Vänligen kontakta oss för den kompletta listan över mål. Dessa bibliotek finns tillgängliga i både 96- och 384-brunns plattformat.
Humant Kinase siRNA-bibliotek
På grund av deras betydelse för cellsignalering och många biologiska vägar är kinaser viktiga läkemedelsmål och föremål för noggrann granskning. Silencer™ Select Human Kinase siRNA Library V4 riktar sig mot 710 humana kinaser med tre individuella Silencer™ Select siRNA per gen. Detta siRNA-bibliotek möjliggör systematiska, men kostnadseffektiva, RNAi-studier av dessa viktiga cellregulatorer. Validerade siRNA inkluderas där det finns tillgängligt. Silencer™ Select Human Kinase siRNA Library V4 tillhandahålls i 96-brunnsplattor.
Humant fosfatas siRNA-bibliotek
Tillsammans med kinaser är fosfataser viktiga regulatorer av biologiska vägar och cellsignalkaskader. Silencer™ Select Human Phosphatase siRNA Library V4 riktar sig mot 298 humana fosfataser med tre individuella siRNA per gen som levereras i 96-brunnsplattor. Detta bibliotek är den idealiska följeslagaren till Silencer™ Select Kinase siRNA Library V4, vilket möjliggör mer detaljerade studier av biologiska vägar.
Human GPCR siRNA-bibliotek
G-proteinkopplade receptorer, eller GPCR, är nyckelkomponenter i många signaltransduktionsvägar och utgör även en viktig klass av läkemedelsbara gener. Silencer™ Select Human GPCR siRNA Library V4 riktar sig mot 379 icke-luktsinnade mänskliga GPCR:er med tre individuella Silencer™ Select siRNA per mål, tillförda i 96-brunnsplattor.
Humant proteta, nukleär hormonreceptor och jonkanals siRNA-bibliotek
Fokuserade siRNA-uppsättningar till humana proteaser, jonkanaler och nukleära hormonreceptorer ger ett kostnadseffektivt sätt att studera dessa viktiga regulatorer av cellfunktion. Dessa siRNA-bibliotek levereras var och en i 96-brunnsplattor. Silencer™ Select Human Protease siRNA Library V4 innehåller 3 siRNA per mål för 494 mänskliga proteaser. Silencer™ Select Human Nuclear Hormone Receptor siRNA Library V4 inkluderar 3 siRNA per mål för 47 nukleära hormonreceptorer. Silencer™ Select Human Ion Channel siRNA Library V4 har 3 siRNA per mål för 338 mänskliga jonkanaler.
Individuella siRNA för förbättrad datatillförlitlighet
Silencer™ Select siRNA-bibliotek har tre individuella siRNA för varje mål. Screening med tre siRNA per gen minskar signifikant både falskt positiva och falskt negativa frekvenser, vilket leder till ökat förtroende för RNAi-screeningdata, minskad risk att missa viktiga gener och mindre tid som läggs på att följa upp falskt positiva träffar från screeningen.
Dessa bibliotek innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 500 transfektioner (vid 5 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolym). siRNA:erna tillförs torkade i brunnarna på 96 brunnsplattor. En kolumn av varje 96-brunnsplatta lämnas tom för att möjliggöra tillägg av kontroller vid användningstillfället. Biblioteken levereras med fullständig siRNA-sekvensinformation, samt exon-riktad och varje riktad gens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och Entrez-gen-ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment med de inkluderade siRNA:erna.
Silencer™ Select siRNA-bibliotek till dessa eller någon annan lista över mänskliga gener kan också tillhandahållas med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA. Anpassad formatering finns tillgänglig med dessa större storlekar. Om du vill ha en genlista eller annan information, eller vill diskutera din forskning med någon av våra tekniska experter, kontakta din lokala försäljningsrepresentant eller mejla oss på libraries@ambion.com.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 4149 unika siRNA (0,25 nmol) riktade transkript från var och en av 1383 mänskliga gener. Totalt 12 x 384-brunnars plattor: • 9 plattor med 352 siRNA vardera • 3 plattor med 327 siRNA vardera. Se den medföljande CD-skivan för anteckningsinformation och siRNA-detaljer. Förvara vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys. |
| Beskrivning | Silencer™ Select Human Druggable Genome siRNA Extension Set V4, 1 Set, Powder, Human Species, 384-well Plate Format, Multiple Targets Druggable Target, –20°C Storage Temperature, Used in Pharma and Biopharma, RNAi, Target and Lead Identification and Validation |
| För användning med (applikation) | RNAi |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Kvantitet | 1 set (384-brunnar) |
| Formatera | 384-brunnars tallrik |
| Art | Människa |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Produktlinje | Ljuddämpare, ljuddämpare välj, Ambion |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |