Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj Human Epigenetics siRNA Library
Produktkod. 15641852
Change view
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15641852 1 sats 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15641852 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30085
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Ljuddämparen™ Select Human Epigenetics siRNA Library innehåller 1563 Ambion™Ljuddämpare Välj mycket potenta, kemiskt modifierade siRNA som riktar sig till 521 epigenetiska enzymer, inklusive de som förmedlar epigenetisk signalering genom acetylering och metylering av histoner.
Epigenetisk reglering av genuttryck visar sig vara avgörande för utvecklingen och progressionen av en rad mänskliga sjukdomar. Silencer™ Select Human Epigenetics siRNA-biblioteket innehåller 1563 Ambion™ Silencer Select mycket potenta, kemiskt modifierade siRNA som riktar sig mot 521 epigenetiska enzymer, inklusive de som medierar epigenetisk signalering genom acetylering och metylering av histoner. Detta bibliotek utformades med hjälp av de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen, och korsrefererades till Gene Ontology Consortium (GO)-databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Silencer Select SiRNA:erna är designade med hjälp av Thermo Fisher Scientifics ledande designalgoritmer—tillsammans med våra nya låsta nukleinsyra-(LNA)-modifieringar, vilket hjälper till att säkerställa den effektivitet, specificitet och potens som krävs för noggranna och konsekventa fenotypdata för RNAi-screening mot epigenetiska genknockdown-studier.
  • Överlägsen effektivitet – Minska off-target-effekter med upp till 90 % tack vare de senaste designalgoritmerna och LNA kemiska modifieringar
  • Högsta effektivitet – Utför knockdown-studier med 100 gånger mer potenta siRNA än de som finns tillgängliga siRNA
  • Pålitlig – Uppnå snabbare upptäckter genom konsekvent gennedbrytning och tillförlitlighet i fenotypiska resultat
  • Bekvämt–: Minska datadekonvolution och påskynda målvalidering med vårt arrayade format
  • Anpassningsbart—Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödesbehov, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Select Human Epigenetics siRNA Library?
Tillsammans med noggrann bioinformatik urval av genmål Silencer Select optimeras siRNA med våra mest uppdaterade designalgoritmer, proprietära kemiska modifieringar och högkvalitativ syntes för att säkerställa önskade RNAi-resultat. Silencer Select Human Epigenetics siRNA-bibliotek innehåller våra fördesignade och när tillgängliga validerade siRNA genereras med högsta potentitet och specificitet i åtanke, så att du kan fokusera på högsta datakvalitet istället för prestandafrågor. Thermo Fisher Scientifics Ambion Silencer Select siRNA backas också upp av branschens bästa garanti.
Silencer Select siRNA-bibliotek ger dig mycket potenta siRNA för att maximera upptäckten med ännu mindre
Ambion Silencer Select siRNA är designade med den högsta potentiteten av tillgängliga siRNA, vilket resulterar i 100 gånger mer potenta siRNA och möjliggör gennedslagning vid de lägsta koncentrationerna (se figur nedan). De mycket potenta Silencer Select siRNA gör det möjligt att använda ännu lägre koncentrationer av siRNA, vilket hjälper till att minimera off-target-effekter, minska falsknegativa data och maximera siRNA-bibliotekets output för ytterligare screeningar och datavalidering. Silencer Select Human Epigenetics siRNA-biblioteket innehåller 0,25 nmol av varje mycket potent siRNA, tillräckligt för minst 500 transfektioner (vid 5 nM siRNA, 100 μl transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek mot mänskliga, mus- eller råttgener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlek. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med någon av våra tekniska experter, kontakta din lokala försäljningsrepresentant eller mejla oss på RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Store at or below -20°C in a non-frost-free freezer.
Innehåll och lagring Totalt 1563 siRNA som riktar sig till 521 gener utsträckta på 18 x 96-brunnars
plattor Förvaras vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys.
Formatera 96-brunnsplatta
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Art Människa
För användning med (applikation) RNAi
Produktlinje Ljuddämpare ™Välj
Produkttyp siRNA bibliotek
Renhet Standard
Kvantitet 1 sats
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is