Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj Human GPCR siRNA Library V4
Produktkod. 10564235
Change view
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10564235 1 sats Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10564235 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4397916
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För första gången kan du få fördelarna med Ambion™Ljuddämpare™ Välj siRNA i ett bekvämt förpläterat biblioteksformat.
For the first time, you can obtain the benefits of Ambion™Silencer™ Select siRNAs in a convenient pre-plated, library format. These siRNA collections enable medium and high throughput analysis of phenotypes resulting from inhibition of large sets of targets from specific functional classes.
  • Ready-to-ship collections of Ambion™ Silencer™ Select siRNAs to popular human gene classes
  • Three individual siRNAs per target provided in a convenient 96-well format
  • Designed with an all new algorithm that yields better, more consistent knockdown
  • Novel chemical modifications reduce off-target effects by up to 90%
  • Up to 100 fold more potent than currently available siRNAs
  • Demonstrated improvements in consistency and reliability of phenotypic results
För första gången kan du få fördelarna med Ambion™Ljuddämpare™ Välj siRNA i ett bekvämt förpläterat biblioteksformat. Dessa siRNA-samlingar möjliggör analys av medelhög och hög genomströmning av fenotyper som är resultatet av hämning av stora uppsättningar mål från specifika funktionella klasser.
  • Leveransfärdiga samlingar av Ambion™Ljuddämpare™ Välj siRNA till populära humana genklasser
  • Tre individuella siRNA per mål tillhandahålls i ett bekvämt format med 96 brunnar
  • Designad med en helt ny algoritm som ger bättre, mer konsekvent knockdown
  • Nya kemiska modifieringar minskar effekterna utanför målet med upp till 90 %
  • Upp till 100 gånger mer potent än för närvarande tillgängliga siRNA
  • Demonstrerade förbättringar i konsekvens och tillförlitlighet för fenotypiska resultat
Vad är ljuddämpare™ Välj siRNA?
Ljuddämpare™ Utvalda siRNA är nästa generation Ambion™ siRNA. Dessa siRNA innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, off-target effektprediktionsalgoritmer och kemiska modifieringar för att ge siRNA med oöverträffad effektivitet, styrka och specificitet. I siRNA-screeningapplikationer är resultatet färre falskt negativ på grund av dålig tystnad och färre falskt positiva på grund av effekter utanför målet. Med andra ord med Silencer™ Välj siRNA så får du renare, mer konsekvent data från din primära skärm, så att du lägger mindre tid och resurser på att hitta sanna, validerade mål. Resultatet är färre misslyckade experiment på grund av dålig ljuddämpning och renare, mer konsekventa fenotypiska data.
Human Genome siRNA Library(bestående av Kat. nr. 4397922, 4397924 och 4397924)
I allt högre grad utför forskare genomskalaundersökningar av genfunktion. Ljuddämparen™ Select Human Genome siRNA Library V4 är idealisk för detta ändamål. Tre unika, icke-överlappande siRNA tillhandahålls för vart och ett av 21 584 mänskliga mål. De siRNA som riktar sig till den ''läkemedelsbara'' delen av detta bibliotek är ordnade efter genfunktionell klass för att möjliggöra enkel screening av viktiga genundergrupper såsom kinas, fosfatas, GPCR, etc. Detta siRNA-bibliotek tillhandahålls i 384-brunnars plattor.
Human Drugable Genome och Human Extended Drugable Genome siRNA Libraries
Med siRNA som riktar sig mot de mest terapeutiskt relevanta mänskliga generna och bekvämt grupperade efter målgenklass, är Silencer™ Välj Human Drugable Genome siRNA Library V4 och Silencer™ Select Human Extended Drugable Genome siRNA Library V4 är populära val för många forskare. Den drogbara genomuppsättningen riktar sig mot 9031 gener, medan den utökade drogbara genomsamlingen riktar sig mot dessa gener plus ''Extension Set'' för totalt 10 414 gener, inklusive transkriptionsfaktorer. Kontakta oss för en komplett lista över mål. Dessa bibliotek är tillgängliga i både 96- och 384-brunnars plattformat.
Human Kinase siRNA bibliotek
På grund av deras betydelse för cellsignalering och många biologiska vägar är kinaser viktiga läkemedelsmål och föremål för intensiv granskning. Ljuddämparen™ Select Human Kinase siRNA Library V4 riktar sig till 710 humana kinaser med tre individuella ljuddämpare™ Välj siRNA per gen. Detta siRNA-bibliotek möjliggör systematiska, men ändå kostnadseffektiva, RNAi-studier av dessa nyckelcellregulatorer. Validerad siRNA ingår där tillgängligt. Ljuddämparen™ Select Human Kinase siRNA Library V4 tillhandahålls i plattor med 96 brunnar.
Humant fosfatas siRNA-bibliotek
Tillsammans med kinaser är fosfataser viktiga regulatorer av biologiska vägar och cellsignaleringskaskader. Ljuddämparen™ Select Human Phosphatase siRNA Library V4 riktar sig till 298 humana fosfataser med tre individuella siRNA per gen som tillhandahålls i 96-brunnars plattor. Detta bibliotek är den perfekta följeslagaren till ljuddämparen™ Välj Kinase siRNA Library V4, vilket möjliggör mer detaljerade studier av biologiska vägar.
Human GPCR siRNA bibliotek
G-proteinkopplade receptorer, eller GPCR, är nyckelkomponenter i många signaltransduktionsvägar och representerar också en viktig klass av läkemedelsbara gener. Ljuddämparen™ Select Human GPCR siRNA Library V4 riktar sig till 379 icke-olfaktoriska humana GPCR med tre individuella ljuddämpare™ Välj siRNA per mål som tillhandahålls i 96-brunnars plattor.
Humant proteas, nukleär hormonreceptor och jonkanal siRNA-bibliotek
Fokuserade siRNA-set till mänskliga proteaser, jonkanaler och nukleära hormonreceptorer ger ett kostnadseffektivt sätt att studera dessa viktiga regulatorer av cellulär funktion. Dessa siRNA-bibliotek levereras var och en i plattor med 96 brunnar. Ljuddämparen™ Select Human Protease siRNA Library V4 har 3 siRNA per mål för 494 humana proteaser. Ljuddämparen™ Select Human Nuclear Hormone Receptor siRNA Library V4 innehåller 3 siRNA per mål för 47 nukleära hormonreceptorer. Ljuddämparen™ Select Human Ion Channel siRNA Library V4 har 3 siRNA per mål för 338 mänskliga jonkanaler.
Individuella siRNA för förbättrad datatillförlitlighet
Ljuddämpare™ Välj siRNA-bibliotek har tre individuella siRNA för varje mål. Screening med tre siRNA per gen minskar avsevärt både falska positiva och falska negativa frekvenser, vilket resulterar i ökat förtroende för RNAi-screeningsdata, minskad chans att missa viktiga gener och mindre tid som ägnas åt att följa upp falska positiva träffar från skärmen.
Dessa bibliotek innehåller 0,25 nmol av varje siRNA, tillräckligt för 500 transfektioner (vid 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym). SiRNA:n tillförs torkade i brunnarna på 96-brunnars plattor. En kolumn på varje platta med 96 brunnar lämnas tom för att tillåta kontroller vid användningstillfället. Biblioteken levereras med fullständig siRNA-sekvensinformation, såväl som den exoninriktade och varje riktade gens symbol, fullständiga namn, alias, RefSeq-nummer och Entrez Gen-ID, plus resultat från eventuella valideringsexperiment gjorda med de inkluderade siRNA:erna.
Ljuddämpare™ Välj siRNA-bibliotek till dessa eller någon annan lista över mänskliga gener kan också förses med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA. Anpassad formatering är tillgänglig med dessa större storlekar. Om du vill ha en genlista eller annan information, eller vill diskutera din forskning med en av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller e-posta oss på libraries@ambion.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Contains 1137 unique siRNAs (0.25 nmol) targeting each of 379 human GPCR genes. Total of (15) 96-well plates: (12) plates with 88 siRNAs each. (3) plates with 28 siRNAs each. See the accompanying CD for annotation information and siRNA details.
Innehåll och lagring Innehåller 1137 unika siRNA (0,25 nmol) riktade mot var och en av 379 humana GPCR-gener.
Totalt 15 x 96-brunnars plattor:
• 12 plattor med 88 siRNA vardera
• 3 plattor med 28 siRNA vardera
Se den medföljande CD:n för anteckningsinformation och siRNA-detaljer.
Formatera 96-brunnsplatta
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Art Människa
För användning med (applikation) RNAi
Produktlinje Ljuddämpare, ljuddämpare välj, Ambion
Produkttyp siRNA bibliotek
Kvantitet 1 sats
Frakt skick Rumstemperatur
Mål GPCRs