Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj Human Long Non-coding RNA (lncRNA) siRNA Library
Produktkod. 15662426
Change view
Formatera:
384-brunnars tallrik
96-brunnsplatta
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera unitSize
15662426 96-brunnsplatta Varje
15672426 384-brunnars tallrik Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15662426 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30148
De Silencer™ Select Human Long Noncoding RNA (lncRNA) siRNA-biblioteket innehåller 15 081 Ambion™ Silencer Select siRNA som riktar sig till 5 027 lncRNA som identifierats i GENCODE v22.
  • Långa icke-kodande RNA (lncRNA) har fått intresse under de senaste åren eftersom de har varit inblandade i genomisk reglering, cellulära hushållsfunktioner, utvecklingsprocesser och sjukdomar. Ljuddämparen™ Select Human Long Noncoding RNA (lncRNA) siRNA-biblioteket innehåller 15 081 Ambion™Silencer Select siRNA som riktar sig till 5 027 lncRNA som identifierats i GENCODE v22.
  • SiRNA-biblioteket Silencer Select Human Long Noncoding RNA (lncRNA) är designat mot riktade transkript som är anpassade till hela genomet, vilket maximerar förutsägelse och täckning över alternativt splitsade transkript. Silencer Select siRNA är designade med Thermo Fisher ’Scientifics ledande designalgoritmer och låst nukleinsyra (LNA ) kemiska modifieringar för att säkerställa effektivitet, specificitet och styrka. Detta ger i sin tur en kraftfull plattform för att uppnå korrekta och konsekventa fenotypdata från RNAi-skärmar vid upptäckt och klargörande av lncRNA.
  • Överlägsen —effektivitet Reducera måleffekter med upp till 90 % tack vare de senaste designalgoritmerna och LNA kemiska modifieringar
  • Högsta effektivitet —Utför knockdown-studier med 100 gånger mer potenta siRNA än för närvarande tillgängliga siRNA
  • Pålitlig —Uppnå snabbare upptäckter via konsekvent gennedbrytning och tillförlitlighet av fenotypiska resultat
  • Bekvämt —Minska datadekonvolution och påskynda målvalideringen med vårt 96- och 384-brunnars format
  • Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
  • Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, är Silencer Select siRNA:er optimerade med de senaste designalgoritmerna, proprietära kemiska modifieringar och högkvalitativ syntes för att säkerställa önskade RNAi-resultat
  • Silencer Select Human Long Noncoding RNA (lncRNA) siRNA-biblioteket innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med högsta styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på den högsta datakvaliteten med stöd av branschens bästa garanti
  • AmbionSilencer Select siRNA är designade med den högsta styrkan av tillgängliga siRNA, vilket resulterar i 100 gånger mer potenta siRNA och tillåter gennedbrytningar vid de lägsta koncentrationerna (se figur nedan). De mycket potenta Silencer Select-siRNA:erna låter dig använda ännu lägre koncentrationer av siRNA:er, vilket hjälper till att minimera off-måleffekter, minska falskt negativa data och maximera siRNA-bibliotekets utdata för ytterligare skärmar och datavalidering. SiRNA-biblioteket Silencer Select Human Long Noncoding RNA (lncRNA) innehåller 0,25 nmol av varje mycket potent siRNA, tillräckligt för minst 500 transfektioner (vid 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym)
  • Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttagener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Totalt 15 081 siRNA som riktar sig till 5 027 lncRNA-transkript på plattor med 96 brunnar (174 plattor)
Förvara vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys.
Formatera 96-brunnsplatta
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Art Människa
Provtyp RNA
För användning med (applikation) RNAi
Produktlinje Ljuddämpare ™Välj
Produkttyp siRNA bibliotek
Renhet Standard
Kvantitet 1 set (96-brunnar)
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is