Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj Human Membrane Trafficking siRNA Library
Produktkod. 15601872
Change view
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15601872 1 sats 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15601872 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30138
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Ljuddämparen™ Select Human Membrane Trafficking siRNA Library är designat för forskare som riktar in sig på proteiner som är kända eller förutspådda att delta i membranhandel eller ombyggnad.
The Silencer™ Select Human Membrane Trafficking siRNA Library is designed for researchers targeting proteins known or predicted to participate in membrane trafficking or remodeling. This library is designed with an aim to understand functional gene expression in critical cellular functions including biosynthesis, secretion, endocytosis, lysosomal and proteasomal protein degradation, and phagocytosis. The Silencer Select Human Membrane Trafficking siRNA Library contains 426 Ambion™ Silencer Select siRNAs targeting 142 genes. This library of highly potent, chemically-modified siRNAs was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). The Silencer Select siRNAs are designed using Thermo Fisher Scientific's leading algorithms—along with our novel locked nucleic acid (LNA) chemical modifications, this helps to maximize the efficacy, specificity and potency required for RNAi screening against genes integral to membrane trafficking.
Ljuddämparen™ Select Human Membrane Trafficking siRNA Library är designat för forskare som riktar in sig på proteiner som är kända eller förutspådda att delta i membranhandel eller ombyggnad. Detta bibliotek är designat med syfte att förstå funktionellt genuttryck i kritiska cellulära funktioner inklusive biosyntes, sekretion, endocytos, lysosomal och proteasomal proteinnedbrytning och fagocytos. Silencer Select Human Membrane Trafficking siRNA-biblioteket innehåller 426 Ambion™Ljuddämpare Välj siRNA som riktar sig till 142 gener. Detta bibliotek med mycket potenta, kemiskt modifierade siRNA: er designades med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsreferens till Gene Ontology Consortium (GO) databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Silencer Select siRNA är designade med hjälp av Thermo Fisher Scientifics ledande algoritmer —tillsammans med vår nya låsta nukleinsyra (LNA ) kemiska modifieringar, hjälper detta till att maximera effektiviteten, specificiteten och styrkan som krävs för RNAi-screening mot gener som är integrerade i membranhandel.
  • Överlägsen effektivitet —Reducera måleffekter med upp till 90 % tack vare de senaste designalgoritmerna och LNA kemiska modifieringar
  • Högsta effektivitet —Utför knockdown-studier med 100 gånger mer potenta siRNA än för närvarande tillgängliga siRNA
  • Pålitlig —Uppnå snabbare upptäckter via konsekvent gennedbrytning och tillförlitlighet av fenotypiska resultat
  • Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
  • Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda SiRNA-biblioteket Silencer Select Human Membrane Trafficking?
Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, är Silencer Select siRNA optimerade med de senaste designalgoritmerna, proprietära kemiska modifieringar och högkvalitativ syntes för att säkerställa önskade RNAi-resultat. Silencer Select Human Membrane Trafficking siRNA-biblioteket innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med högsta styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på den högsta datakvaliteten med stöd av branschens bästa garanti.
Silencer Select siRNA-bibliotek ger dig mycket potenta siRNA för att maximera upptäckten med ännu mindre
AmbionSilencer Select siRNA är designade med den högsta styrkan av tillgängliga siRNA, vilket resulterar i 100 gånger mer potenta siRNA och tillåter gennedbrytningar vid de lägsta koncentrationerna (se figur nedan). De mycket potenta Silencer Select-siRNA:erna låter dig använda ännu lägre koncentrationer av siRNA:er, vilket hjälper till att minimera off-måleffekter, minska falskt negativa data och maximera siRNA-bibliotekets utdata för ytterligare skärmar och datavalidering. SiRNA-biblioteket Silencer Select Human Membrane Trafficking innehåller 0,25 nmol av varje mycket potent siRNA, tillräckligt för minst 500 transfektioner (vid 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttagener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med en av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller e-posta oss på RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 426 total siRNAs targeting 142 genes plated onto 96-well plates (6 plates)
Innehåll och lagring Totalt 426 siRNA som riktar in sig på 142 gener placerade på 6 x 96
-brunnars plattor Förvaras vid eller °under -20 C i en icke-frostfri frys.
Formatera 96-brunnsplatta
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Art Människa
Provtyp RNA
För användning med (applikation) RNAi
Produktlinje Ljuddämpare ™Välj
Produkttyp siRNA bibliotek
Renhet Standard
Kvantitet 1 sats
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is