Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj Human Tumor Suppressor siRNA Library
Beskrivning
Mutations that cause a loss or reduction in gene function can result in the progression to cancer, usually in combination with other genetic changes. Tumor suppressor genes, or anti-oncogenes, can protect cells on the path to becoming cancerous. The Silencer™ Select Human Tumor Suppressor siRNA Library contains 2,235 Ambion™ Silencer Select siRNAs targeting 745 tumor suppressor genes. This library of highly potent, chemically-modified siRNAs was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) as well as the Tumor Suppressor Gene Database (TSGene). Silencer Select siRNAs are designed with Thermo Fisher Scientific's leading design algorithms and locked nucleic acid (LNA) modifications to help ensure efficacy, specificity and potency and provide accurate and consistent phenotype data for RNAi screening against tumor suppressor genes.
Mutationer som orsakar förlust eller minskning av genfunktion kan resultera i progression till cancer, vanligtvis i kombination med andra genetiska förändringar. Tumörsuppressorgener, eller anti-onkogener, kan skydda celler på vägen till att bli cancer. Ljuddämparen™ Select Human Tumor Suppressor siRNA-biblioteket innehåller 2 235 Ambion™Silencer Select siRNA som riktar sig till 745 tumörsuppressorgener. Detta bibliotek med mycket potenta, kemiskt modifierade siRNA:er designades med hjälp av de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsreferenserade till databasen Gene Ontology Consortium (GO) och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) såväl som Tumor Suppressor Gene Database (TSGene). Silencer Select siRNA är designade med Thermo Fisher Scientifics ledande designalgoritmer och låst nukleinsyra (LNA ) modifieringar för att säkerställa effektivitet, specificitet och styrka och tillhandahålla korrekta och konsekventa fenotypdata för RNAi-screening mot tumörsuppressorgener.
- Överlägsen effektivitet —Reducera måleffekter med upp till 90 % tack vare de senaste designalgoritmerna och LNA kemiska modifieringar
- Högsta effektivitet —Utför knockdown-studier med 100 gånger mer potenta siRNA än för närvarande tillgängliga siRNA
- Pålitlig— Uppnå snabbare upptäckter via konsekvent gennedbrytning och tillförlitlighet av fenotypiska resultat
- Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
- Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Select Human Tumor Suppressor siRNA Library?
Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, är Silencer Select siRNA optimerade med de senaste designalgoritmerna, proprietära kemiska modifieringar och högkvalitativ syntes för att säkerställa önskade RNAi-resultat. Silencer Select Human Tumor Suppressor siRNA-biblioteket innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med högsta styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på den högsta datakvaliteten med stöd av branschens bästa garanti.
Silencer Select siRNA-bibliotek ger dig mycket potenta siRNA för att maximera upptäckten med ännu mindre
AmbionSilencer Select siRNAs är designade med den högsta styrkan av tillgängliga siRNA, vilket resulterar i 100 gånger mer potenta siRNA och tillåter gennedbrytningar vid de lägsta koncentrationerna (se figur nedan). De mycket potenta Silencer Select-siRNA:erna låter dig använda ännu lägre koncentrationer av siRNA:er, vilket hjälper till att minimera off-måleffekter, minska falskt negativa data och maximera siRNA-bibliotekets utdata för ytterligare skärmar och datavalidering. SiRNA-biblioteket Silencer Select Human Tumor Suppressor innehåller 0,25 nmol av varje mycket potent siRNA, tillräckligt för minst 500 transfektioner (vid 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttagener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med en av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller e-posta oss på RNAilibraries@lifetech.com.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 2235 total siRNAs targeting 794 genes plated onto 96-well plates (27 plates) |
| Innehåll och lagring | Totalt 2235 siRNA som riktar sig till 745 gener utsträckta på 27 x 96-brunnars plattor Förvaras vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys. |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Människa |
| Provtyp | RNA |
| För användning med (applikation) | RNAi |
| Produktlinje | Ljuddämpare ™Välj |
| Produkttyp | siRNA bibliotek |
| Renhet | Standard |
| Visa mer |