Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj Human Ubiquitin siRNA Library
Produktkod. 15621872
Change view
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15621872 1 sats 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15621872 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30140
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Ubiquitination är en post-translationell enzymatisk modifiering som är väsentlig för ett brett spektrum av cellulära processer.
Ubiquitination is a post-translational enzymatic modification that is essential to a wide array of cellular processes. These include immunological functions, apoptosis, biogenesis, DNA transcription and repair, cell cycle and division, cellular stress response, modulation of cell receptors and neural or muscular degeneration as well as disease and diagnostic-related processes. The Silencer™ Select Human Ubiquitin siRNA Library contains 2,943 Ambion™ Silencer Select siRNA s targeting 981 genes, including ubiquitin-activating enzymes, ubiquitin-conjugating enzymes, and ubiquitin ligases. This library of highly potent, chemically-modified siRNAs was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). The Silencer Select siRNAs are designed using Thermo Fisher Scientific's leading algorithms—along with our novel locked nucleic acid (LNA) chemical modifications, this helps ensure the efficacy, specificity and potency required for RNAi screening against ubiquitin signaling.
Ubiquitination är en post-translationell enzymatisk modifiering som är väsentlig för ett brett spektrum av cellulära processer. Dessa inkluderar immunologiska funktioner, apoptos, biogenes, DNA-transkription och reparation, cellcykel och celldelning, cellulär stressrespons, modulering av cellreceptorer och neural eller muskulär degeneration samt sjukdoms- och diagnostiska processer. Ljuddämparen™ Select Human Ubiquitin siRNA Library innehåller 2 943 Ambion™Silencer Select siRNA:s inriktning på 981 gener, inklusive ubiquitin-aktiverande enzymer, ubiquitin-konjugerande enzymer och ubiquitin-ligaser. Detta bibliotek med mycket potenta, kemiskt modifierade siRNA: er designades med de mest uppdaterade genomdatabaserna, inklusive NCBI RefSeq-databasen och korsreferens till Gene Ontology Consortium (GO) databasen och/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Silencer Select siRNA är designade med hjälp av Thermo Fisher Scientifics ledande algoritmer —tillsammans med vår nya låsta nukleinsyra (LNA ) kemiska modifieringar, hjälper detta till att säkerställa den effektivitet, specificitet och styrka som krävs för RNAi-screening mot ubiquitin-signalering.
  • Överlägsen effektivitet —Reducera måleffekter med upp till 90 % tack vare de senaste designalgoritmerna och LNA kemiska modifieringar
  • Högsta effektivitet —Utför knockdown-studier med 100 gånger mer potenta siRNA än för närvarande tillgängliga siRNA
  • Pålitlig —Uppnå snabbare upptäckter via konsekvent gennedbrytning och tillförlitlighet av fenotypiska resultat
  • Bekvämt —Minska dataavveckling och påskynda målvalideringen med vårt arrayformat
  • Anpassningsbar —Välj det bästa alternativet för dina arbetsflödeskrav, inklusive ytterligare siRNA-skalor och poolade format
Varför använda Silencer Select Human Ubiquitin siRNA Library?
Tillsammans med noggrant bioinformatiskt urval av genmål, är Silencer Select siRNA optimerade med de senaste designalgoritmerna, proprietära kemiska modifieringar och högkvalitativ syntes för att säkerställa önskade RNAi-resultat. Silencer Select Human Ubiquitin siRNA Library innehåller våra fördesignade och när tillgängliga, validerade siRNA genererade med högsta styrka och specificitet i åtanke så att du kan fokusera på den högsta datakvaliteten med stöd av branschens bästa garanti.
Silencer Select siRNA-bibliotek ger dig mycket potenta siRNA för att maximera upptäckten med ännu mindre
AmbionSilencer Select siRNA är designade med den högsta styrkan av tillgängliga siRNA, vilket resulterar i 100 gånger mer potenta siRNA och tillåter gennedbrytningar vid de lägsta koncentrationerna (se figur nedan). De mycket potenta Silencer Select-siRNA:erna låter dig använda ännu lägre koncentrationer av siRNA:er, vilket hjälper till att minimera off-måleffekter, minska falskt negativa data och maximera siRNA-bibliotekets utdata för ytterligare skärmar och datavalidering. Silencer Select Human Ubiquitin siRNA Library innehåller 0,25 nmol av varje mycket potent siRNA, tillräckligt för minst 500 transfektioner (vid 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolym).
Flexibilitet för att möta dina arbetsflödesbehov
Thermo Fisher Scientific erbjuder en omfattande lista över fördefinierade eller anpassade siRNA-bibliotek för mänskliga, mus- eller råttagener med 1, 2 eller 5 nmol av varje siRNA eller större storlekar. För en komplett genlista, ytterligare information eller för att diskutera din forskning med en av våra tekniska experter, kontakta din lokala säljare eller e-posta oss på RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 2943 total siRNAs targeting 981 genes plated onto 96-well plates (36 plates)
Innehåll och lagring Totalt 2943 siRNA som riktar sig till 981 gener utsträckta på 36 x 96-brunnars
plattor Förvaras vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys.
Formatera 96-brunnsplatta
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Art Människa
Provtyp DNA
För användning med (applikation) RNAi
Produktlinje Ljuddämpare ™Välj
Produkttyp siRNA bibliotek
Renhet Standard
Kvantitet 1 sats
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is