Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj siRNA för negativ kontroll nr 1
Beskrivning
Silencer Select Negativ Kontroll No. 1 siRNA är ett bioinformatiskt designat, icke-riktat siRNA som används som negativt kontroll-siRNA. Den skiljer specifika effekter av siRNA-medierad gentystnad från ospecifika procedureffekter, säkerställer minimala off-target-effekter och ger en pålitlig baslinje för jämförelse. Validerat genom omfattande tester har det minimal påverkan på genuttryck, cellproliferation, livskraft och morfologi, vilket gör det avgörande för exakta resultat i människor, mus- och råttceller.
Negativa kontroller, såsom icke-riktade siRNA, är avgörande för att skilja de specifika effekterna av siRNA-medierad gentystnad från icke-specifika effekter orsakade av själva experimentella proceduren. Silencer Select negativ kontroll nr 1 är utformad för att säkerställa minimala effekter utanför målet och ger en robust baslinje för att jämföra resultaten från siRNA-behandlade prover. Detta negativa kontroll-siRNA delar samma kemiska modifieringar som andra Silencer Select siRNA, vilket säkerställer ökad effektivitet och specificitet.
Egenskaper hos Silencer Select Negative Control siRNA inkluderar:
- Ingen signifikant sekvenslikhet med mänskliga mus- eller råttgener
- Minimala effekter på cellproliferation och livskraft
- Silencer Select-modifieringar för ökad specificitet
Validerat genom omfattande tester, inklusive mikroarrayanalys och multiparametriska cellbaserade analyser, har Silencer Select Negative Control No. 1 visat sig ha minimal påverkan på genuttryck, cellproliferation, livskraft och morfologi. Detta gör den till ett oumbärligt verktyg för forskare som vill uppnå noggranna och konsekventa fenotypiska data i människor, mus- och råttceller.
Vad är Silencer Select siRNA?
Silencer Select siRNA representerar våra nästa generations siRNA och inkorporerar de senaste framstegen inom siRNA-design, off-target effektprediktionsalgoritmer och kemiska modifieringar. Dessa förbättringar resulterar i siRNA med oöverträffad effektivitet, styrka och specificitet, vilket leder till färre misslyckade experiment och mer konsekventa, renare fenotypiska data.
Kvalitetskontroll
Varje Silencer Select siRNA syntetiseras och renas i toppmoderna anläggningar för att uppfylla högsta kvalitetsstandarder. Våra rigorösa kvalitetskontrollrutiner inkluderar MALDI-TOF masspektrometrianalys och analytisk HPLC för att övervaka renhet. Vi bedömer också varje annealed siRNA med gelelektrofores för att säkerställa korrekt annealing av strängarna. Resultatet är ett siRNA av högsta kvalitet som är renat och redo för användning.
Lipofectamine™ RNAiMAX™ Transfektionsreagens (SKU 13778075)
Lipofectamine™ RNAiMAX™ Transfektionsreagens är en ledande transfektionsreagens som är särskilt utformad för RNA-interferensapplikationer. Protokollet kan anpassas till ett brett spektrum av celler och experimentella designer, inklusive högkapacitetsapplikationer. Silencer Select siRNA-kontroller har specifika kemiska modifieringar som är utformade för att användas med Silencer Select siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, såsom Silencer siRNA eller Stealth RNAi siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA designade för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | siRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20°C. |
| Kontrolltyp | Negativ kontroll |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| För användning med (applikation) | RNAi, transfektion |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Ljuddämpare, ljuddämpare välj, Ambion |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 40 nmol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |