Läs mer
Invitrogen™ Silencer™Välj siRNA för negativ kontroll nr 1, klar in vivo
Beskrivning
Ambion™ Silencer™ Select Negative Control siRNA, In Vivo Ready is extensively validated and an ideal control for many aspects of an siRNA experiment. The control is highly purified as required for animal use. 250 nmol is provided.
- Premium-quality siRNA, highly purified and ready to use
- Functionally tested in several common cell lines
- Include Silencer™ Select modifications for enhanced specificity
- For use in human, mouse, and rat cells
Ambion™Ljuddämpare™ Välj negativ kontroll siRNA, In Vivo Ready är omfattande validerad och en idealisk kontroll för många aspekter av ett siRNA-experiment. Kontrollen är mycket renad efter behov för djuranvändning. 250 nmol tillhandahålls.
• SiRNA av högsta kvalitet, högrenat och redo att användas
• Funktionstestad i flera vanliga cellinjer
• Inkludera ljuddämpare™ Välj modifieringar för förbättrad specificitet
• För användning i celler från människa, mus och råtta
. Vad är ljuddämpare™ Välj siRNA?
Ljuddämpare™ Utvalda siRNA innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, algoritmer för förutsägelse av effekter utanför målet och kemiska modifieringar för att ge siRNA med oöverträffad effektivitet, styrka och specificitet. Resultatet är färre misslyckade experiment på grund av dålig ljuddämpning och renare, mer konsekventa fenotypiska data.
Ljuddämpare™ Välj GAPDH positiv kontroll siRNA:
Ljuddämparen™ SelectGAPDH positiv kontroll är omfattande validerad och en idealisk“ testa” siRNA för de som precis har börjat siRNA-experiment, eftersom det är validerat att fungera i flera cellinjer. Eftersom det är inriktat på GAPDH mRNA (en vanlig intern kontroll), finns många analyser tillgängliga för att mäta dess effekter, inklusive realtids RT-PCR samt Ambion™ KDalert™ GAPDH analyssats.
Kvalitetskontroll:
Ljuddämpare™ Utvalda siRNA tillverkas i en toppmodern anläggning under de högsta kvalitetsstandarderna. Rigorösa kvalitetskontrollprocedurer inkluderar MALDI-TOF-masspektrometrianalys och analytisk HPLC för att övervaka renhet. Varje siRNA bedöms också genom gelelektrofores för att bekräfta att strängarna härdar ordentligt. Dessutom genomgår In Vivo Ready siRNA ytterligare rening med ett semipermeabelt membran för att avlägsna överskott av salt. Detta följs av sterilfiltrering och endotoxintestning. Vid koncentrationer av 50μ M i avjoniserat vatten, In Vivo Ready siRNA innehåller. mindre än 0,6 mM Na + , mindre än 2,0 mM K + och mindre än 0,1 mM Mg2 + . Ljuddämpare™ Utvalda siRNA-kontroller har specifika kemiska modifieringar; de är designade för att användas med ljuddämpare™ Välj siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, som t.ex BLOCK-iT™ siRNA, Ambion™Ljuddämpare™ siRNA, eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA avsedda för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
• SiRNA av högsta kvalitet, högrenat och redo att användas
• Funktionstestad i flera vanliga cellinjer
• Inkludera ljuddämpare™ Välj modifieringar för förbättrad specificitet
• För användning i celler från människa, mus och råtta
. Vad är ljuddämpare™ Välj siRNA?
Ljuddämpare™ Utvalda siRNA innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, algoritmer för förutsägelse av effekter utanför målet och kemiska modifieringar för att ge siRNA med oöverträffad effektivitet, styrka och specificitet. Resultatet är färre misslyckade experiment på grund av dålig ljuddämpning och renare, mer konsekventa fenotypiska data.
Ljuddämpare™ Välj GAPDH positiv kontroll siRNA:
Ljuddämparen™ SelectGAPDH positiv kontroll är omfattande validerad och en idealisk“ testa” siRNA för de som precis har börjat siRNA-experiment, eftersom det är validerat att fungera i flera cellinjer. Eftersom det är inriktat på GAPDH mRNA (en vanlig intern kontroll), finns många analyser tillgängliga för att mäta dess effekter, inklusive realtids RT-PCR samt Ambion™ KDalert™ GAPDH analyssats.
Kvalitetskontroll:
Ljuddämpare™ Utvalda siRNA tillverkas i en toppmodern anläggning under de högsta kvalitetsstandarderna. Rigorösa kvalitetskontrollprocedurer inkluderar MALDI-TOF-masspektrometrianalys och analytisk HPLC för att övervaka renhet. Varje siRNA bedöms också genom gelelektrofores för att bekräfta att strängarna härdar ordentligt. Dessutom genomgår In Vivo Ready siRNA ytterligare rening med ett semipermeabelt membran för att avlägsna överskott av salt. Detta följs av sterilfiltrering och endotoxintestning. Vid koncentrationer av 50μ M i avjoniserat vatten, In Vivo Ready siRNA innehåller. mindre än 0,6 mM Na + , mindre än 2,0 mM K + och mindre än 0,1 mM Mg2 + . Ljuddämpare™ Utvalda siRNA-kontroller har specifika kemiska modifieringar; de är designade för att användas med ljuddämpare™ Välj siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, som t.ex BLOCK-iT™ siRNA, Ambion™Ljuddämpare™ siRNA, eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA avsedda för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | SiRNA tillhandahålls torkat ner i ett enda rör, som bör förvaras vid– 20 °C. |
| Kontrolltyp | Negativ kontroll |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| För användning med (applikation) | RNAi |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Ljuddämpare Select, Ambion |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 250 nmol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |