Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj siRNA för negativ kontroll nr 2
Produktkod. 10239724
Change view
Kvantitet:
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10239724 5 nmol Varje
10321475 40 nmol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10239724 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4390846
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ambion™ Silencer™ SelectNegativ Control No. 2 siRNA är omfattande validerat och en idealisk kontroll för många aspekter av ett siRNA-experiment. 40 nmol tillhandahålls.
  • Premiumkvalitets siRNA, högrenat och redo att användas
  • Funktionellt bevisat ha minimala effekter på cellproliferation och livskraft
  • Inkludera Silencer™ Select-modifieringar för ökad specificitet
  • För användning i människor, mus- och råttceller
Vad är Silencer™ Select siRNA?
Silencer™ Select siRNA innehåller de senaste förbättringarna inom siRNA-design, algoritmer för off-target effektprediktion och kemiska modifieringar för att ge siRNA med oöverträffad effektivitet, styrka och specificitet. Resultatet är färre misslyckade experiment på grund av dålig tystnad, och renare, mer konsekventa fenotypiska data.
Silencer™ Select Negativ Kontroll #2 siRNA:
Negativ kontroll, siRNA, —siRNA med sekvenser som inte riktar sig mot någon genprodukt—, är avgörande för att fastställa effekterna av siRNA-leverans och för att tillhandahålla en baslinje för att jämföra siRNA-behandlade prover. Silencer™ Select Negative Control #2 siRNA har noggrant designats och testats omfattande, och har ingen signifikant sekvenslikhet med mus-, rått- eller mänskliga gensekvenser. Detta negativa kontroll-siRNA har testats med mikroarrayanalys och visat sig ha minimala effekter på genuttrycket. Den har också testats i multiparametriska, cellbaserade analyser och visat sig inte ha någon signifikant effekt på cellproliferation, livskraft eller morfologi i de testade cellinjerna.
Kvalitetskontroll:
Silencer™ Select siRNA tillverkas i en toppmodern anläggning enligt högsta kvalitetsstandarder. Rigorösa kvalitetskontrollprocedurer inkluderar MALDI-TOF masspektrometrianalys och analytisk HPLC för att övervaka renheten. Varje siRNA bedöms också med gelelektrofores för att bekräfta att strängarna glödgde korrekt.
Tillbehörsprodukt: siPORT™ NeoFX™ Transfektionsagent (SKU #AM4510 och #AM4511)
siPORT™ NeoFX™ Transfektionsmedel är ett mångsidigt, lipidbaserat transfektionsmedel för effektiv transfektion av siRNA till odlade celler. Protokollet kan anpassas till ett brett spektrum av celler och experimentella designer, inklusive högkapacitetsapplikationer. Silencer™ Select siRNA-kontroller har specifika kemiska modifieringar; de är designade för att användas med Silencer™ Select siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, såsom BLOCK-iT™ siRNA, Ambion™ Silencer™ siRNA eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA designade för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
Lipofectamine™ RNAiMAX™ Transfektionsreagens (SKU 13778075)
Lipofectamine™ RNAiMAX™ Transfektionsreagens är en ledande transfektionsreagens som är särskilt utformad för RNA-interferensapplikationer. Protokollet kan anpassas till ett brett spektrum av celler och experimentella designer, inklusive högkapacitetsapplikationer. Silencer Select siRNA-kontroller har specifika kemiska modifieringar som är utformade för att användas med Silencer Select siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, såsom Silencer siRNA eller Stealth RNAi siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA designade för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring siRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C.
Kontrolltyp Negativ kontroll
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
För användning med (applikation) RNAi, transfektion
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje Ljuddämpare, ljuddämpare välj, Ambion
Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
Renhet HPLC
Kvantitet 5 nmol