Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Välj siRNA för negativ kontroll nr 2
Beskrivning
Invitrogen™Ljuddämpare™ SelectNegative Control #2 siRNA är omfattande validerad och en idealisk kontroll för många aspekter av ett siRNA-experiment.
Vad är ljuddämpare™ Välj siRNA?
Ljuddämpare™ Utvalda siRNA innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemiska modifieringar, för att ge siRNA med oöverträffad effektivitet, styrka och specificitet. Resultatet är färre misslyckade experiment på grund av dålig ljuddämpning och renare, mer konsekventa fenotypiska data.
Ljuddämpare™ Välj siRNA för negativ kontroll #2:
Negativ kontroll siRNA —siRNA med sekvenser som inte riktar sig mot någon genprodukt —är väsentliga för att bestämma effekterna av siRNA leverans och för att tillhandahålla en baslinje för att jämföra siRNA-behandlade prover. Ljuddämpare™ Selektera negativ kontroll #2 siRNA har utformats noggrant och testats omfattande och har ingen signifikant sekvenslikhet med gensekvenser från mus, råtta eller människa. Denna negativa kontroll siRNA har testats genom mikroarrayanalys och visat sig ha minimala effekter på genuttryck. Det har också testats i multiparametriska, cellbaserade analyser och inte visat sig ha någon signifikant effekt på cellproliferation, livsduglighet eller morfologi i de testade cellinjerna.
Kvalitetskontroll:
Ljuddämpare™ Utvalda siRNA tillverkas i en toppmodern anläggning under de högsta kvalitetsstandarderna. Rigorösa kvalitetskontrollprocedurer inkluderar MALDI-TOF-masspektrometrianalys och analytisk HPLC för att övervaka renhet. Varje siRNA bedöms också genom gelelektrofores för att bekräfta att strängarna härdar ordentligt.
Tillbehörsprodukt: siPORT™NeoFX™Transfektionsagent (SKU #AM4510 och #AM4511)
siPORT™NeoFX™ Transfection Agent är ett mångsidigt, lipidbaserat transfektionsmedel för effektiv transfektion av siRNA till odlade celler. Protokollet kan anpassas till ett brett utbud av celler och experimentella konstruktioner, inklusive applikationer med hög genomströmning. Ljuddämpare™ Utvalda siRNA-kontroller har specifika kemiska modifieringar; de är designade för att användas med ljuddämpare™ Välj siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, som t.ex BLOCK-iT™ siRNA, Invitrogen™Ljuddämpare™ siRNA, eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA avsedda för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
- SiRNA av högsta kvalitet, högrenat och redo att användas
- Funktionellt bevisat att ha minimala effekter på cellproliferation och livsduglighet
- Inkludera ljuddämpare™ Välj modifieringar för förbättrad specificitet
- För användning i mänskliga, mus- och råttceller
Vad är ljuddämpare™ Välj siRNA?
Ljuddämpare™ Utvalda siRNA innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemiska modifieringar, för att ge siRNA med oöverträffad effektivitet, styrka och specificitet. Resultatet är färre misslyckade experiment på grund av dålig ljuddämpning och renare, mer konsekventa fenotypiska data.
Ljuddämpare™ Välj siRNA för negativ kontroll #2:
Negativ kontroll siRNA —siRNA med sekvenser som inte riktar sig mot någon genprodukt —är väsentliga för att bestämma effekterna av siRNA leverans och för att tillhandahålla en baslinje för att jämföra siRNA-behandlade prover. Ljuddämpare™ Selektera negativ kontroll #2 siRNA har utformats noggrant och testats omfattande och har ingen signifikant sekvenslikhet med gensekvenser från mus, råtta eller människa. Denna negativa kontroll siRNA har testats genom mikroarrayanalys och visat sig ha minimala effekter på genuttryck. Det har också testats i multiparametriska, cellbaserade analyser och inte visat sig ha någon signifikant effekt på cellproliferation, livsduglighet eller morfologi i de testade cellinjerna.
Kvalitetskontroll:
Ljuddämpare™ Utvalda siRNA tillverkas i en toppmodern anläggning under de högsta kvalitetsstandarderna. Rigorösa kvalitetskontrollprocedurer inkluderar MALDI-TOF-masspektrometrianalys och analytisk HPLC för att övervaka renhet. Varje siRNA bedöms också genom gelelektrofores för att bekräfta att strängarna härdar ordentligt.
Tillbehörsprodukt: siPORT™NeoFX™Transfektionsagent (SKU #AM4510 och #AM4511)
siPORT™NeoFX™ Transfection Agent är ett mångsidigt, lipidbaserat transfektionsmedel för effektiv transfektion av siRNA till odlade celler. Protokollet kan anpassas till ett brett utbud av celler och experimentella konstruktioner, inklusive applikationer med hög genomströmning. Ljuddämpare™ Utvalda siRNA-kontroller har specifika kemiska modifieringar; de är designade för att användas med ljuddämpare™ Välj siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, som t.ex BLOCK-iT™ siRNA, Invitrogen™Ljuddämpare™ siRNA, eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA avsedda för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | siRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C. |
| Kontrolltyp | Negativ kontroll |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| För användning med (applikation) | RNAi, transfektion |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Ljuddämpare , Ljuddämpare Välja, Ambion |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 40 nmol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |