Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ siRNA Construction Kit med manual
Inkluderar:
Endast sats
Kit med manual
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De Invitrogen™Ljuddämpare™ siRNA Construction Kit är för syntes av siRNA genom in vitro -transkription av DNA-mallar och kostar mindre per siRNA än kemisk syntes. Kitet innehåller tillräckligt med reagens för att syntetisera 15 siRNA.
Klipp siRNA-förberedelsetid —generera upp till 15 siRNA på mindre än 24 timmar
Få hundratals transfektioner per reaktion
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | DNA Hybridization Buffer, T7 Promoter Primer, Klenow Reaction Buffer, 10X dNTP, Exo– Klenow, T7 Enzyme Mix, T7 Reaction Buffer, 2X NTP Mix, Digestion Buffer, DNase, RNase, Sense Control DNA och Antisense Control DNA ska förvaras på– °20 C. siRNA-bindningsbuffert, siRNA-tvättbuffert, filterpatroner och rör ska förvaras i rumstemperatur. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst. |
| Kontrolltyp | Transkriptionskontroll |
| Provtyp | In vitro transkriberat siRNA |
| Inkluderar | Endast sats |
| Antal reaktioner | 15 |
| Produktlinje | Ljuddämpare , Ambion |
| Kvantitet | 15 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |