Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ siRNA Labeling Kit med Cy ™3 färgämne
Produktkod. 10299764
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10299764 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10299764 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1632
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ljuddämpare™ siRNA Labeling Kit med Cy ™3 färgämne
För märkning av siRNA med Cy ™3. Innehåller tillräckligt med reagens för märkning μav 65 g siRNA. Invitrogen™ Märkt siRNA kan användas för att analysera siRNA subcellulär lokalisering, stabilitet och transfektionseffektivitet. Dessutom är fluorescensmärkt siRNA särskilt väl lämpat för användning i dubbelmärkta experiment (med en märkt antikropp) för att spåra celler som tar emot siRNA under transfektion och för att korrelera transfektion med nedreglering av målproteinet. Forskning visar att märkning av siRNA inte påverkar deras biologiska funktion.
Tillbehörsprodukter:
Ljuddämparen finns också tillgänglig™ FAM™ siRNA Labeling Kit (SKU# AM1634).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 10X märkningsbuffert, rekonstitutionslösning, 5M NaCl, 5X siRNA anlöpningsbuffert, GAPDH siRNA och Cy ™3 märkningsreagens ska förvaras på– 20 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst.
Detektionsmetod Fluorescens
Formatera Kit
Etikett eller färgämne Cyanin 3
Slutlig produkttyp siRNA (märkt)
Märkningsmål siRNA [small interfering RNA]
Inkluderar etikett eller färgämne Ja
Märkningsmetod Direkt märkning
Produktlinje Ljuddämpare , Ambion
Produkttyp siRNA-märkningssats
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Torr is