Läs mer
Thermo Scientific™ TaqBuffertar (10X)
Produktkod. 11879602 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kemiskt namn eller material:
TaqBuffert med (NH 4 ) 2 SO 4
TaqBuffert med (NH4 ) 2SO4 och MgCl2
TaqBuffert med KCl
TaqBuffert med KCl och MgCl2
TaqBuffert utan tvättmedel
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kemiskt namn eller material Förpackningsstorlek
11879602 TaqBuffert med KCl och MgCl2 Paket med 4
11859622 TaqBuffert utan tvättmedel Paket med 4
11819622 TaqBuffert med KCl Paket med 4
11899612 TaqBuffert med (NH 4 ) 2 SO 4 Paket med 4
11809622 TaqBuffert med (NH4 ) 2SO4 och MgCl2 Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11879602 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer B16
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific 10XTaq Buffertar är färdiga att använda buffertar för PCR-användningTaq DNA-polymeraser (både rekombinanta och naturliga). Finns i olika sammansättningar och även utan tvättmedel.
Thermo Scientific 10XTaq Buffertar är färdiga att använda buffertar för PCR-användningTaq DNA-polymeraser (både rekombinanta och naturliga). De finns i olika sammansättningar och även utan tvättmedel.
10XTaq Buffert utan tvättmedel
  • 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 vid 25 °C)
  • 500 mM KCl
10XTaq Buffert med KCl och 15 mM MgCl2
  • 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 vid 25 °C)
  • 500 mM KCl
  • 15 mM MgCl2
  • Rengöringsmedel
10XTaq Buffert med (NH 4 ) 2 SO 4
  • 750 mM Tris-HCl (pH 8,8 vid 25 °C)
  • 200 mM (NH4 ) 2SO4
  • 0,1 % (volym/volym) Tween 20
10XTaq Buffert med ( NH4 ) 2SO4 och 20 mMMgCl2
  • 750 mM Tris-HCl (pH 8,8 vid 25 °C)
  • 200 mM (NH4 ) 2SO4
  • 0,1 % (volym/volym) Tween 20
  • 20 mM MgCl2
10XTaq Buffert med KCl
  • 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 vid 25 °C)
  • 500 mM KCl
  • Rengöringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TaqBuffert med KCl och MgCl2
Koncentration 10X
Fysisk form Vätska
Kvantitet 4 x 1.25 mL
Inkluderar • 10X Taq buffert med KCl och 15 mM MgCl2, 4 x 1,25 ml
Förvara vid -20 °C.