Läs mer
Thermo Scientific™ TaqBuffertar (10X)
Produktkod. p-200086899 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kemiskt namn eller material:
TaqBuffert med (NH 4 ) 2 SO 4
TaqBuffert med (NH4 ) 2SO4 och MgCl2
TaqBuffert med KCl
TaqBuffert med KCl och MgCl2
TaqBuffert utan tvättmedel
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11859622
Brand: Thermo Scientific™ B55
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific 10XTaq Buffertar är färdiga att använda buffertar för PCR-användningTaq DNA-polymeraser (både rekombinanta och naturliga). Finns i olika sammansättningar och även utan tvättmedel.
Thermo Scientific 10XTaq Buffertar är färdiga att använda buffertar för PCR-användningTaq DNA-polymeraser (både rekombinanta och naturliga). De finns i olika sammansättningar och även utan tvättmedel.
10XTaq Buffert utan tvättmedel
  • 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 vid 25 °C)
  • 500 mM KCl
10XTaq Buffert med KCl och 15 mM MgCl2
  • 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 vid 25 °C)
  • 500 mM KCl
  • 15 mM MgCl2
  • Rengöringsmedel
10XTaq Buffert med (NH 4 ) 2 SO 4
  • 750 mM Tris-HCl (pH 8,8 vid 25 °C)
  • 200 mM (NH4 ) 2SO4
  • 0,1 % (volym/volym) Tween 20
10XTaq Buffert med ( NH4 ) 2SO4 och 20 mMMgCl2
  • 750 mM Tris-HCl (pH 8,8 vid 25 °C)
  • 200 mM (NH4 ) 2SO4
  • 0,1 % (volym/volym) Tween 20
  • 20 mM MgCl2
10XTaq Buffert med KCl
  • 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 vid 25 °C)
  • 500 mM KCl
  • Rengöringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TaqBuffert utan tvättmedel
Koncentration 10X
För användning med (applikation) Standard PCR
Fysisk form Vätska
Kvantitet 4 x 1.25 mL
Inkluderar •10XTaq Buffert utan tvättmedel, 4 x 1,25 mL
Förvaras vid -20 °C.