Läs mer
Invitrogen™ TaqDNA-polymeras, naturligt, w/W1
Produktkod. 10594423
Change view
Kvantitet:
100 enheter
500 enheter
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10594423 500 enheter Varje
10063172 100 enheter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10594423 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18038026
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqDNA-polymeras, naturligt, w/W1
TaqDNA-polymeras är ett termostabilt enzym som syntetiserar DNA från enkelsträngade mallar i närvaro av dNTP och en primer. 1%-lösningen av detergenten W-1 som ingår kan förbättra termostabiliteten hos enzymet när det tillsätts i en slutlig koncentration av 0,05% (v/v).
Taq DNA-polymeras består av en enda polypeptid med en molekylvikt på 94 kDa. Den har en ´→5´ 3 DNA-polymerasaktivitet och en ´→5´ 3 exonukleasaktivitet (se figur). MedTaq DNA-polymeras, du får:
  • Ditt val av rekombinant eller naturligt enzym
  • Amplifiering av PCR-produkter upp till 5 kb i storlek
  • Ett enzym som är licensierat och kvalificerat för PCR
    -applikationer
    Amplifiering av DNA från komplexa genomiska, virala och plasmidmallar, RT-PCR, sekvensering av ssDNA och cykelsekvensering Källa Native enzym renas från Thermus aquaticus YT1. Enhetsdefinition
    En enhet avTaq DNA-polymeras är mängden enzym som krävs för att införliva 10 nmol deoxiribonukleotid i DNA på 30 minuter vid 74 °C.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Koncentration 5 U/μl
    Innehåll och lagring –20 °C
    Beskrivning Taq DNA-polymeras, 500 enheter, μ5 l koncentration, färglös, 3'-A överhäng, Taq DNA-polymeras, 1X låg GC-rik PCR-prestanda, standard, reaktionshastighet, separata komponenter Reaktionsformat
    Kvantitet 500 enheter
    För användning med (applikation) Standard PCR
    Hänga över 3'-A
    Inkluderar Taq DNA-polymeras (μ100 L), 10X PCR-buffert utan magnesium (2,5mL), 50mM magnesiumklorid (1mL), 1% W-1 (1mL)
    Källa Thermus aquaticus YT1