Läs mer
I2906, MedChemExpress
Beskrivning
I2906 showed antimycobacterial and cytotoxic activity against mycobacterium tuberculosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | I2906 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 331963-29-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H37N3O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (56.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C1C(C(NNC(CCCCCCCCCCCC)=O)=O)=C(O)C2=CC=CC=C2N1CC |
| Visa mer |