Läs mer
Brady™ i3300 industriell etikettskrivare
Produktkod. 30242813 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kontakttyper:
Ethernet, USB , USB 2.0
Ethernet, USB , USB 2.0, Wi-Fi
Alternativt artikelnummer:
i3300-C-EU-BWS
i3300-C-EU-W-BWS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Alternativt artikelnummer
30242813 Ethernet, USB , USB 2.0 i3300-C-EU-BWS
30242816 Ethernet, USB , USB 2.0, Wi-Fi i3300-C-EU-W-BWS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30242813 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 322883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17670.00 SEK
    15693.75 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1976.25 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
BradyPrinter i3300 industriell etikettskrivare, med etiketter och band som snäpper på plats, ingen kalibrering och inga bortkastade tomma etiketter.
  • Industriell etikettskrivare med mellanvolym, idealisk för identifiering i hela din anläggning, inklusive allt från kablar och paneler till säkerhets- och anläggningsetiketter
  • Print smart-teknik gör att skrivaren kan skriva ut på den första etiketten, även omslag och små etiketter
  • Byten i ett nafs: idiotsäkra drop-in etikettrullar och band snäpper på plats på 20 sekunder
  • Snacka om tillval, den här skrivaren skriver ut på mer än 825 delar och 70 materialalternativ för identifiering över hela anläggningen
  • Fartyg med licens för Brady Arbetsstationssvit efter dina önskemål: Produkt- och trådidentifiering, säkerhets- och anläggningsidentifiering eller labbidentifiering, vilket gör det enkelt att skapa ett brett utbud av etiketter och skyltar.
  • Installationen är stressfri: Kontakta vår Brady Tekniskt supportteam och vi kommer att boka ett kostnadsfritt möte med telefonkonfiguration
  • Frivillig Wi-Fi anslutning för att få dig mer data från fler källor
Specifikationer
Produkttyp Skrivarsats
Färg Blå, grå
Visningstyp Färg LCD-pekskärm
Material Plast
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 30,08 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 304.80 mm
Bredd (metrisk) 228.60 mm
Höjd (engelska) 9,5 tum
Höjd (metrisk) 241.30 mm
Mått (L x B) 304.8 x 228.6 x 241.3 mm
Färgkapacitet Enfärgad
Displaystorlek 88.90 mm
Inkluderar Brady Workstation Suite
Språk Engelska, spanska, tyska, franska, holländska
Minne 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Modell i3300-C-EU-BWS
Utskriftshastighet 101,60 mm/sek.
Upplösning 300 dpi
Programvarutyp Brady Arbetsstation, Windows
Kontakttyper Ethernet, USB , USB 2.0
Operativsystem Windows™ 11, Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Server 2012, Windows™ Server 2012 R2, Windows™ Server 2016
Vikt (engelska) 11.5 lb.
Vikt (metrisk) 5.22 kg
Certifikat och efterlevnad UL, cUL, CE, RoHS, RCM, EAC, KCC, BIS, BSMI, Taiwan RoHS, CCC, Kina RoHS
Garanti 1 år
Strömförsörjningsdetaljer AC Adapter
Spänning 100 till 240 V
Typ av tangentbord Hold (Håll)
Alternativt artikelnummer i3300-C-EU-BWS
Pluggtyp EU