Läs mer
Brady™ i3300 industriell etikettskrivare för EU
Produktkod. 16396915 Handla allt Brady Produkter
Change view
BradyPrinter i3300 EU; Utskriftshastighet: 101,6 mm/s; Upplösning: 300 dpi; Print Technology: Termisk överföring; Vikt (metrisk): 5,2 kg; Färgkapacitet: Monokrom
Produktkod.
16396915 BradyPrinter i3300 EU; Utskriftshastighet: 101,6 mm/s; Upplösning: 300 dpi; Print Technology: Termisk överföring; Vikt (metrisk): 5,2 kg; Färgkapacitet: Monokrom
1 options
Produktkod. 16396915 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 149553
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15788.07 SEK
    13443.75 SEK / Paket med 1
    Save 2344.32 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
BradyPrinter i3300 industriell etikettskrivare kan skriva ut ett brett utbud av skyltar och etiketter i enfärgade, inklusive etiketter för att identifiera ledningar, produkter, laboratorieprover och anläggningar.
Denna industriella etikettskrivare för medelstora volymer är idealisk för identifiering i hela din anläggning, inklusive allt från kablar och paneler till säkerhets- och anläggningsetiketter.
  • Print smart teknologi gör att skrivaren kan skriva ut på den första etiketten, även på ärmar och små etiketter
  • Idiotsäkra drop-in etikettrullar och band snäpper på plats på 20 sekunder
  • Skriver ut på mer än 825 delar och 70 materialalternativ för identifiering i hela anläggningen
  • Kontakta vår Brady™ Tekniskt supportteam för att boka ett kostnadsfritt telefonmöte
  • Levereras med QWERTY-tangentbord
Specifikationer
Visningstyp Färg LCD-pekskärm
Tryckteknik Termisk överföring
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 229 mm
Höjd (engelska) 9,5 tum
Höjd (metrisk) 241 mm
Djup (engelska) 30,08 cm
Djup (metriskt) 305 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färgkapacitet Svartvit
Inkluderar i3300 skrivare, EU nätsladd, Brady™ Workstation Basic Suite, USB Kabel, produkt-cd, rengöringskit, tryckt snabbstartsguide
Språk bulgariska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), Kroatisk, tjeckiska, danska, holländska, Engelska, estniska, finska, franska, tyska, ungerska, italienska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, svenska, turkiska
Minne 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Modell i3300
Utskriftshastighet 101.6 mm/s
Upplösning 300 dpi
Kontakttyper Ethernet, USB , USB 2.0
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servrar 2012, 2012 R2 och 2016
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Vikt (engelska) 11.5 lb.
Vikt (metrisk) 5.2 kg
För användning med (applikation) Kretskort och streckkodsmärkning, komponentmärkning, allmän identifiering
Garanti 1 år
Spänning 110/240 V
Alternativt artikelnummer i3300-C-EU